AuftragsverfolgungKontakt
Explorer™ Precision Balances
Explorer™ Precision Balances
New Product
 :   OHAUS
Explorer™ Precision Balances
 :  OHAUS
New Product
Explorer™ Precision Balances
Explorer™ Precision Balances
  • 7-Zoll-Touchscreen-Display; lebendige Farben, eine leicht zu reinigende Glasplatte und chemische Beständigkeit sorgen für eine klare und langlebige Benutzeroberfläche
  • Mühelose Einrichtung und Überwachung; mit einer digitalen Libelle, die eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung gewährleistet
  • Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen; verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der klare Sicht bietet und eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet
  • Kundenspezifische Terminals und Leuchten; bieten klare und sofortige Rückmeldung bei Unter- oder Überlastung
  • Interne Kalibrierungssysteme; Automatische, benutzergesteuerte und Bereichskalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen
Antistatischer Windschutz (bei 1-mg-Modellen): Reduziert die statische Elektrizität um die Waage herum und sorgt so für konsistente Ergebnisse.
Routinemäßiger Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, in denen die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt die Pharmakopöe eine Unsicherheit von ≤0,10% vor).
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
  • Catalog No:
  • OHAU31059143
  • OHAU31059144
  • OHAU31059145
  • OHAU31059146
  • OHAU31059147
  • OHAU31059151
  • OHAU31059152
  • OHAU31059153
  • OHAU31059154
  • OHAU31059155
  • OHAU31059148
  • OHAU31059149
  • OHAU31059150
  • OHAU31059156
  • OHAU31059157
  • OHAU31059168
  • OHAU31059128
  • OHAU31059129
  • OHAU31059130
  • OHAU31059131
  • OHAU31059139
  • OHAU31059140
  • OHAU31059141
  • OHAU31059142
  • Modell:
  • EXR2202
  • EXR4202
  • EXR6202
  • EXR8202
  • EXR12202
  • EXR2202M
  • EXR4202M
  • EXR6202M
  • EXR8202M
  • EXR12202M
  • EXR6201
  • EXR8201
  • EXR10201
  • EXR6201M
  • EXR8201M
  • EXR10201M
  • EXR423
  • EXR623
  • EXR1203
  • EXR223M
  • EXR423M
  • EXR623M
  • EXR1203M
  • Operating temperature range:
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • Plug type:
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Supplied with AC adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Kommunikationsschnittstelle:
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Spannung:
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
Product Family Options
0,01 g Precision balances
  • Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
  • EXR2202
    2200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’040.00
    SFr. 3’040.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’040.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059143
    Modell
    EXR2202
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR4202
    4200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’490.00
    SFr. 3’490.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’490.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059144
    Modell
    EXR4202
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR6202
    6200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’965.00
    SFr. 3’965.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’965.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059145
    Modell
    EXR6202
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR8202
    8200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’325.00
    SFr. 4’325.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’325.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059146
    Modell
    EXR8202
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR12202
    12200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’700.00
    SFr. 4’700.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’700.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059147
    Modell
    EXR12202
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
0,01 g Approved precision balances
  • Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
  • EXR2202M
    2200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’350.00
    SFr. 3’350.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’350.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059151
    Modell
    EXR2202M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR4202M
    4200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’795.00
    SFr. 3’795.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’795.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059152
    Modell
    EXR4202M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR6202M
    6200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’270.00
    SFr. 4’270.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’270.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059153
    Modell
    EXR6202M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR8202M
    8200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’635.00
    SFr. 4’635.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’635.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059154
    Modell
    EXR8202M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR12202M
    12200 g
    0,01 g
    201×178 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’005.00
    SFr. 5’005.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’005.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059155
    Modell
    EXR12202M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
0,1 g Precision balances
  • Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
  • EXR6201
    6200 g
    0,1 g
    201×178 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’015.00
    SFr. 3’015.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’015.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059148
    Modell
    EXR6201
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR8201
    8200 g
    0,1 g
    201×178 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’310.00
    SFr. 3’310.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’310.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059149
    Modell
    EXR8201
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR10201
    10200 g
    0,1 g
    201×178 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’610.00
    SFr. 3’610.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’610.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059150
    Modell
    EXR10201
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
0,1 g Approved precision balances
  • Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
  • EXR6201M
    6200 g
    0,1 g
    201×178 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’280.00
    SFr. 3’280.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’280.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059156
    Modell
    EXR6201M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR8201M
    8200 g
    0,1 g
    201×178 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’580.00
    SFr. 3’580.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’580.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059157
    Modell
    EXR8201M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR10201M
    10200 g
    0,1 g
    201×178 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    97×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’915.00
    SFr. 3’915.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’915.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059168
    Modell
    EXR10201M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
1 mg Precision balances (with draft shield)
  • Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
  • 220 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’890.00
    SFr. 2’890.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’890.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059128
    Modell
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Supplied with AC adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    New Product
  • EXR423
    420 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’375.00
    SFr. 3’375.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’375.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059129
    Modell
    EXR423
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR623
    620 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’125.00
    SFr. 4’125.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’125.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059130
    Modell
    EXR623
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR1203
    1200 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’835.00
    SFr. 4’835.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’835.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059131
    Modell
    EXR1203
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
1 mg Approved precision balances (with draft shield)
  • Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
  • EXR223M
    220 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’195.00
    SFr. 3’195.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’195.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059139
    Modell
    EXR223M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR423M
    420 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’685.00
    SFr. 3’685.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’685.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059140
    Modell
    EXR423M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR623M
    620 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’430.00
    SFr. 4’430.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’430.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059141
    Modell
    EXR623M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXR1203M
    1200 g
    1 mg
    130×130 mm
    1 mg
    2 mg
    1,5 s
    372×408×229 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’140.00
    SFr. 5’140.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’140.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059142
    Modell
    EXR1203M
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host ×2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product