Explorer™ Analytical Balances
Über diesen Artikel
7-Zoll-Touchscreen-Display; lebendige Farben, eine leicht zu reinigende Glasplatte und chemische Beständigkeit sorgen für eine klare und langlebige Benutzeroberfläche
- Mühelose Einrichtung und Überwachung; mit einer digitalen Libelle, die eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung gewährleistet
- Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen; verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der klare Sicht bietet und eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet
- Kundenspezifische Terminals und Leuchten; bieten klare und sofortige Rückmeldung bei Unter- oder Überlastung
- Interne Kalibrierungssysteme; Automatische, benutzergesteuerte und Bereichskalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen
Abnehmbarer Windschutz: Für einfache Reinigung und Langzeitpflege sowie spezielle Wiegeanwendungen für große Volumina. Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle; Die digitalen Wiegekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass in sich geschlossene Wägezellenmodule erstellt werden können. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass die Wiegevorgänge sowohl zügig als auch hochgenau sind.
Antistatischer Windschutz: Reduziert die statische Elektrizität um die Waage herum und sorgt so für konsistente Ergebnisse.
Routinemäßiger Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, in denen die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt die Pharmakopöe eine Unsicherheit von ≤0,10 % vor).
Unterstützt die Einhaltung der Datenrückverfolgbarkeit: Ausgestattet mit mehreren USB-Anschlüssen bietet die Direkt-zu-Excel-Funktion eine beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber äußerst benutzerfreundliche Lösung für die Datenübertragung dar. Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiber und eine einfache Integration mit LIMS- und MES-Systemen. Zeitsynchronisierung – Network Time Protocol (NTP) sorgt für eine genaue Zeitmessung. Systemprotokoll: Alle an den Saldoeinstellungen vorgenommenen Änderungen werden in der Systemprotokolldatei aufgezeichnet. Diese Systemprotokolldateien können überprüft und als PDF auf einen USB-Stick exportiert werden. Direkte Datenübertragung; Direkter Export nach Excel und Speichern der Daten auf USB im CSV- und PDF-Format. Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für die Verwaltung der Übertragung von Mustern halbfertiger Produkte. Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdruckfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design: 65 % reduzierter Stromverbrauch im Ruhemodus. Reduziertes Versandgewicht; 36% Gewichtsreduzierung für Modelle ohne Windschutz, 64% Gewichtsreduzierung für Modelle mit Windschutz. Bis zu 58% der Gesamtkomponenten bestehen aus recycelten Materialien. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffmaterialien und sorgt so für Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Entmaterialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern. ACT-Label-Zertifizierung: Elf Modelle sind mit dem ACT-Label zertifiziert, was ihre Umweltverträglichkeit unterstreicht.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
6 Varianten
Product Details & Documents
7-Zoll-Touchscreen-Display; lebendige Farben, eine leicht zu reinigende Glasplatte und chemische Beständigkeit sorgen für eine klare und langlebige Benutzeroberfläche
- Mühelose Einrichtung und Überwachung; mit einer digitalen Libelle, die eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung gewährleistet
- Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen; verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der klare Sicht bietet und eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet
- Kundenspezifische Terminals und Leuchten; bieten klare und sofortige Rückmeldung bei Unter- oder Überlastung
- Interne Kalibrierungssysteme; Automatische, benutzergesteuerte und Bereichskalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen
Abnehmbarer Windschutz: Für einfache Reinigung und Langzeitpflege sowie spezielle Wiegeanwendungen für große Volumina. Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle; Die digitalen Wiegekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass in sich geschlossene Wägezellenmodule erstellt werden können. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass die Wiegevorgänge sowohl zügig als auch hochgenau sind.
Antistatischer Windschutz: Reduziert die statische Elektrizität um die Waage herum und sorgt so für konsistente Ergebnisse.
Routinemäßiger Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, in denen die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt die Pharmakopöe eine Unsicherheit von ≤0,10 % vor).
Unterstützt die Einhaltung der Datenrückverfolgbarkeit: Ausgestattet mit mehreren USB-Anschlüssen bietet die Direkt-zu-Excel-Funktion eine beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber äußerst benutzerfreundliche Lösung für die Datenübertragung dar. Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiber und eine einfache Integration mit LIMS- und MES-Systemen. Zeitsynchronisierung – Network Time Protocol (NTP) sorgt für eine genaue Zeitmessung. Systemprotokoll: Alle an den Saldoeinstellungen vorgenommenen Änderungen werden in der Systemprotokolldatei aufgezeichnet. Diese Systemprotokolldateien können überprüft und als PDF auf einen USB-Stick exportiert werden. Direkte Datenübertragung; Direkter Export nach Excel und Speichern der Daten auf USB im CSV- und PDF-Format. Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für die Verwaltung der Übertragung von Mustern halbfertiger Produkte. Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdruckfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design: 65 % reduzierter Stromverbrauch im Ruhemodus. Reduziertes Versandgewicht; 36% Gewichtsreduzierung für Modelle ohne Windschutz, 64% Gewichtsreduzierung für Modelle mit Windschutz. Bis zu 58% der Gesamtkomponenten bestehen aus recycelten Materialien. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffmaterialien und sorgt so für Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Entmaterialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern. ACT-Label-Zertifizierung: Elf Modelle sind mit dem ACT-Label zertifiziert, was ihre Umweltverträglichkeit unterstreicht.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- OHAU31059136
- OHAU31059137
- OHAU31059138
- OHAU31059125
- OHAU31059126
- OHAU31059127
- Modell:
- EXR124M
- EXR224M
- EXR324M
- EXR124
- EXR224
- EXR324
- Operating temperature range:
- 10...30 °C
- 10...30 °C
- 10...30 °C
- 10...30 °C
- 10…30 °C
- 10...30 °C
- Plug type:
- Lieferung mit AC-Adapter
- Lieferung mit AC-Adapter
- Lieferung mit AC-Adapter
- Supplied with AC adapter
- Lieferung mit AC-Adapter
- Lieferung mit AC-Adapter
- Kommunikationsschnittstelle:
- Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
- Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
- Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
- Ethernet TCP/IP;RS232;USB device;USB host x 2;WiFi/Bluetooth (available as an accessory)
- Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
- Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
- Spannung:
- 100 - 240 V
- 100 - 240 V
- 100 - 240 V
- 100 - 240 V
- 100 - 240 V
- 100 - 240 V
Technische Daten
Product Family Options
Approved versions
Produktinformationen
- ModellWägebereichAblesbarkeitWaagschalen-/PlattformgrößeReproduzierbarkeitLinearitätsabweichungStabilisierungszeitAbmessungenVerfügbarkeitPreis
- EXR124M120 g0,1 mg90×90 mm0,1 mg0,2 mg2 s372×408×229 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 4’770.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.OHAU31059136ModellEXR124MOperating temperature range10...30 °CPlug typeLieferung mit AC-AdapterKommunikationsschnittstelleEthernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)Spannung100 - 240 VNew Product - EXR224M220 g0,1 mg90×90 mm0,1 mg0,2 mg2 s372×408×229 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 5’255.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.OHAU31059137ModellEXR224MOperating temperature range10...30 °CPlug typeLieferung mit AC-AdapterKommunikationsschnittstelleEthernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)Spannung100 - 240 VNew Product - EXR324M320 g0,1 mg90×90 mm0,1 mg0,2 mg2 s372×408×229 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 6’110.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.OHAU31059138ModellEXR324MOperating temperature range10...30 °CPlug typeLieferung mit AC-AdapterKommunikationsschnittstelleEthernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)Spannung100 - 240 VNew Product
Produktinformationen
- ModellWägebereichAblesbarkeitWaagschalen-/PlattformgrößeReproduzierbarkeitLinearitätsabweichungStabilisierungszeitAbmessungenVerfügbarkeitPreis
- EXR124120 g0,1 mg90×90 mm0,1 mg0,2 mg2 s372×408×229 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 4’415.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.OHAU31059125ModellEXR124Operating temperature range10...30 °CPlug typeSupplied with AC adapterKommunikationsschnittstelleEthernet TCP/IP;RS232;USB device;USB host x 2;WiFi/Bluetooth (available as an accessory)Spannung100 - 240 VNew Product - EXR224220 g0,1 mg90×90 mm0,1 mg0,2 mg2 s372×408×229 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 4’900.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.OHAU31059126ModellEXR224Operating temperature range10…30 °CPlug typeLieferung mit AC-AdapterKommunikationsschnittstelleEthernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)Spannung100 - 240 VNew Product - EXR324320 g0,1 mg90×90 mm0,1 mg0,2 mg2 s372×408×229 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 5’755.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.OHAU31059127ModellEXR324Operating temperature range10...30 °CPlug typeLieferung mit AC-AdapterKommunikationsschnittstelleEthernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)Spannung100 - 240 VNew Product