AuftragsverfolgungKontakt
Explorer Plus™ Analysenwaagen | Avantor
Explorer Plus™ Analysenwaagen
New Product
Anbieter:   OHAUS
Explorer Plus™ Analysenwaagen
Anbieter:  OHAUS
New Product
Zertifikate
Explorer Plus™ Analysenwaagen
6 Varianten
Product Details & Documents
Willkommen in der Zukunft des Laborwiegens mit der OHAUS Explorer Plus™ EXP-Serie. Diese neue Generation von Laborwaagen wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf durch ein beispielloses Benutzererlebnis, herausragende Wägeleistung, erweiterte Kommunikationsfunktionen und ein umweltfreundliches Design zu verbessern.
  • 7-Zoll-Touchscreen-Display; lebendige Farben, eine leicht zu reinigende Glasplatte und chemische Beständigkeit sorgen für eine klare und langlebige Benutzeroberfläche
  • Abnehmbares Terminal und Sockel; für Flexibilität konzipiert und geeignet für kleine Laborschränke oder Abzüge
  • Mühelose Einrichtung und Überwachung; motorisiertes Nivelliersystem mit digitaler Libelle, das eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung gewährleistet
  • Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen; verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der klare Sicht bietet und eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet
  • Angepasste Statusleuchten für Terminal und Windschutz; bieten klare und sofortige Rückmeldung bei Unter- oder Überlastung
  • Verbesserte automatische Einklemmschutztür; Sicherheitsschutz mit IR-Sensorbetrieb für einfachen Probenzugriff und Vermeidung von Handverletzungen
  • Halboffenes Design – zugeschnitten auf Pulverproben, die eine längere Zeit zur Stabilisierung durch Luftstrom benötigen
  • Interne Kalibrierungssysteme; Automatische, benutzergesteuerte und Bereichskalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen
Auf Genauigkeit ausgelegt, für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert: Standard-Quadratische-Waagschale – für die Effizienz im Labor und speziell zur Unterstützung bei der Probenvorbereitung konzipiert. Von Anwendungen gemeinsam genutzte Beispielbibliotheken: Bewerben Sie sich für 15 Wägeanwendungen und 3000 Probenbibliotheken für Explorer Plus EXP.
Abnehmbarer Windschutz: Für einfache Reinigung und Langzeitpflege sowie spezielle Wiegeanwendungen für große Volumina. Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle; Die digitalen Wiegekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass in sich geschlossene Wägezellenmodule erstellt werden können. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass die Wiegevorgänge sowohl zügig als auch hochgenau sind. Erhöhte digitale Wägezellenplattform: Ausgestattet mit drei Umgebungssensoren zur Messung wichtiger Wägezellenfaktoren – Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Eine umfassende Überwachung gewährleistet optimale Wiegebedingungen und verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen.
Antistatischer Windschutz: Reduziert die statische Elektrizität um die Waage herum und sorgt so für konsistente Ergebnisse. Eingebauter Ionisator in Modellen mit Windschutz: Entfernt die statische Ladung von der Probenoberfläche und neutralisiert die Wägekammer für eine stabile Umgebung.  Routinemäßiger Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, in denen die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt die Pharmakopöe eine Unsicherheit von ≤0,10% vor).
Unterstützt die Einhaltung der Datenrückverfolgbarkeit: Ausgestattet mit mehreren USB-Anschlüssen bietet die Direkt-zu-Excel-Funktion eine beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber äußerst benutzerfreundliche Lösung für die Datenübertragung dar.  Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiber und eine einfache Integration mit LIMS- und MES-Systemen. Zeitsynchronisierung – Network Time Protocol (NTP) sorgt für eine genaue Zeitmessung. Systemprotokoll: Alle an den Saldoeinstellungen vorgenommenen Änderungen werden in der Systemprotokolldatei aufgezeichnet. Diese Systemprotokolldateien können überprüft und als PDF auf einen USB-Stick exportiert werden.  Direkte Datenübertragung; Direkter Export nach Excel und Speichern der Daten auf USB im CSV- und PDF-Format. Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für die Verwaltung der Übertragung von Mustern halbfertiger Produkte. Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdruckfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design: 65 % reduzierter Stromverbrauch im Ruhemodus. Reduziertes Versandgewicht; 36 % Gewichtsreduzierung für Modelle ohne Windschutz, 64 % Gewichtsreduzierung für Modelle mit Windschutz. Bis zu 58 % der Gesamtkomponenten bestehen aus recycelten Materialien. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffmaterialien und sorgt so für Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.  Dematerialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern. ACT-Label-Zertifizierung: 11 Modelle sind mit dem ACT-Label zertifiziert, was ihre Umweltverträglichkeit unterstreicht.
Zertifizierung: OIML R76, EN 45501
IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1
UL 61010-1
IEC/EN 61326-1 Klasse B, Basisumgebungen
FCC Teil 15 Klasse A
Kanada ICES-003 Klasse A.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Lieferung mit Netzteil und einer Kunststoff-Schutzhülle.
Verpackung:
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • OHAU31059094
  • OHAU31059092
  • OHAU31059093
  • OHAU31059082
  • OHAU31059083
  • OHAU31059081
  • Modell:
  • EXP324M/AD
  • EXP124M/AD
  • EXP224M/AD
  • EXP224/AD
  • EXP324/AD
  • EXP124/AD
  • Operating temperature range:
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • Plug type:
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Lieferung mit AC-Adapter
  • Kommunikationsschnittstelle:
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
  • Spannung:
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V
Technische Daten
Product Family Options
Genehmigte Versionen
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • EXP324M/AD
    320 g
    0,1 mg
    90×90 mm
    0,1 mg
    0,2 mg
    2 s
    372×408×229 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’970.00
    SFr. 6’970.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’970.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059094
    Modell
    EXP324M/AD
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXP124M/AD
    120 g
    0,1 mg
    90×90 mm
    0,1 mg
    0,2 mg
    2 s
    372×408×229 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’435.00
    SFr. 5’435.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’435.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059092
    Modell
    EXP124M/AD
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXP224M/AD
    220 g
    0,1 mg
    90×90 mm
    0,1 mg
    0,2 mg
    2 s
    372×408×229 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’995.00
    SFr. 5’995.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’995.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059093
    Modell
    EXP224M/AD
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Modell
    Wägebereich
    Ablesbarkeit
    Waagschalen-/Plattformgröße
    Reproduzierbarkeit
    Linearitätsabweichung
    Stabilisierungszeit
    Abmessungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • EXP224/AD
    220 g
    0,1 mg
    90×90 mm
    0,1 mg
    0,2 mg
    2 s
    372×408×229 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’640.00
    SFr. 5’640.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’640.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059082
    Modell
    EXP224/AD
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXP324/AD
    320 g
    0,1 mg
    90×90 mm
    0,1 mg
    0,2 mg
    2 s
    372×408×229 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’615.00
    SFr. 6’615.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’615.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059083
    Modell
    EXP324/AD
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product
  • EXP124/AD
    120 g
    0,1 mg
    90×90 mm
    0,1 mg
    0,2 mg
    2 s
    372×408×229 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’080.00
    SFr. 5’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’080.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    OHAU31059081
    Modell
    EXP124/AD
    Operating temperature range
    10...30 °C
    Plug type
    Lieferung mit AC-Adapter
    Kommunikationsschnittstelle
    Ethernet TCP/IP;RS232;USB-Gerät;USB-Host x 2;WiFi/Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
    Spannung
    100 - 240 V
    New Product