Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kältethermostate, Universa PRO

Kältethermostate, Universa PRO

New Product
Anbieter:   LAUDA
Kältethermostate, Universa PRO
Anbieter:  LAUDA
New Product
Zertifikate
Kältethermostate, Universa PRO

14 Varianten

Product Details & Documents

Universa PRO für professionelle Temperaturregelung deckt einen Arbeitstemperaturbereich von –45 bis +200 °C mit einer Kühlleistung von 0,2 bis 0,8 kW ab. Natürliche Kältemittel mit einer Füllmenge von weniger als 100 g, drehzahlgeregelte Inverter-Kompressoren und drehzahlgeregelte Lüfter gewährleisten geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit. Ein integrierter Webserver zur drahtlosen Fernsteuerung sowie IOT-Konnektivität für cloudbasierte Datenanalyse und Fernwartung ergänzen die Universa-Kältethermostate.

  • Effiziente, variable Pumpe mit 6 einstellbaren LeistungsstufenEnergieeffizientes KühlsystemNatürliche Kältemittel in allen GerätetypenIntegrierte WiFi-TechnologieFlexible drahtlose Fernsteuerung dank der Command-AppVernetzte Technologie und LAUDA.LIVE ServicesNRTL-Zertifizierung

Alle Universa PRO-Geräte sind mit einem 3,5"-TFT-Display mit Farbverlaufsgrafiken ausgestattet und bieten eine klare Menüführung in sechs Sprachen sowie deutliche Betriebsstatussymbole – einfach steuerbar über Cursor und Softkeys. Kapillarrohrtechnologie mit drehzahlgeregeltem Inverter-Kompressor und drehzahlgeregeltem Lüfter – für geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit.

Die Umwälzpumpe ist in 6 Stufen einstellbar und ermöglicht eine flexible Durchflussverteilung für interne/externe Zirkulation. Alle Universa-Geräte sind standardmäßig mit Ethernet-, USB- und WiFi-Schnittstellen ausgestattet und für die Fernsteuerung mit der LAUDA Command (Professional)-App sowie die Fernwartung über LAUDA.LIVE Services ausgelegt.

Der Funktionsumfang umfasst einen Programmierer, Kalibrieroptionen, einen Wochenplaner und ein Fluid-Menü.

Umfassendes Sicherheitskonzept: Zuverlässiger Niedrigstandsschutz mit Schwimmertechnologie, einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm, intelligente Temperaturmediumverwaltung mit automatischer Grenzanpassung. Für einen zuverlässigen Betrieb und erhöhte Sicherheit Ihrer wertvollen Proben.

Max. Durchfluss / max. Druck:22 L/min, 0,55 bar (Druck)

Certifications:

UL/CSA-zertifiziert (NRTL).

Accessories information:

Ordering information:

Zubehör wie Badabdeckungen mit Ringeinsätzen und Durchführungen, Reagenzglas- und Hängestative, Adapter und Oliven für M16x1 sind separat erhältlich.Es stehen 11 Schnittstellenmodule zur Verfügung: Analog RS 232/485, Kontaktmodule, Profibus, EtherCAT, Profinet, CAN, OPC UA und Modbus TCP-Module.

Delivery information:

Wird mit Badabdeckung und Pumpenanschlusssatz mit M16x1 Edelstahlanschlüssen geliefert. Ein Ablasshahn an der Vorderseite des Geräts hinter dem Lüftungsgitter ermöglicht einen einfachen und sicheren Austausch der Wärmeträgerflüssigkeit.

Packaging:

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Technische Daten

  • Catalog No:
  • LAUDL003898
  • LAUDL003901
  • LAUDL003902
  • LAUDL003899
  • LAUDL003900
  • LAUDL003963
  • LAUDL003959
  • LAUDL004233
  • LAUDL004230
  • LAUDL004231
  • LAUDL004232
  • LAUDL004234
  • LAUDL004276
  • LAUDL004279
  • Modell:
  • Universa U 420 P
  • Universa U 1245 P
  • Universa U 1635 P
  • Universa U 630 P
  • Universa U 635 P
  • Universa U 855 P
  • Universa U 845 P
  • Universa U 1245 P
  • Universa U 420 P
  • Universa U 630 P
  • Universa U 635 P
  • Universa U 1635 P
  • Universa U 845 P
  • Universa U 855 P
  • Heizleistung:
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 1,9…2,8 kW
  • 1,9…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 2,3…2,8 kW
  • 1,9…2,8 kW
  • 1,9…2,8 kW
  • Umweltfreundlichkeit:
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Kühl-Leistung:
  • 0,2 kW at 20 °C
  • 0,8 kW at 20 °C
  • 0,5 kW at 20 °C
  • 0,3 kW at 20 °C
  • 0,5 kW at 20 °C
  • 1,6 kW at 20 °C
  • 0,8 kW at 20 °C
  • 0,8 kW at 20 °C
  • 0,2 kW at 20 °C
  • 0,3 kW at 20 °C
  • 0,5 kW at 20 °C
  • 0,5 kW at 20 °C
  • 0,8 kW at 20 °C
  • 1,6 kW at 20 °C
  • Pump flow rate:
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • 22 L/min
  • Max. pumping pressure:
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • 0,55 bar
  • Temperaturkonstanz:
  • ±0,02%
  • ±0,02 K
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • ±0,02%
  • Arbeitstemperaturbereich:
  • −20…200 °C
  • –45…200 °C
  • −35…200 °C
  • −30…200 °C
  • −35…200 °C
  • −55…200 °C
  • −45…200 °C
  • −45…200 °C
  • −20…200 °C
  • −30…200 °C
  • −35…200 °C
  • −35…200 °C
  • −45…200 °C
  • −55…200 °C
  • Overall dimensions:
  • 210×410×616 mm
  • 310×510×736 mm
  • 310×610×736 mm
  • 215×460×616 mm
  • 290×480×646 mm
  • 310×490×736 mm
  • 310×490×736 mm
  • 310×510×736 mm
  • 210×410×616 mm
  • 215×460×616 mm
  • 290×480×646 mm
  • 310×610×736 mm
  • 310×490×736 mm
  • 310×490×736 mm
  • Gewicht:
  • 26 kg
  • 44 kg
  • 41 kg
  • 28 kh
  • 34 kg
  • 43 kg
  • 43 kg
  • 44 kg
  • 26 kg
  • 28 kg
  • 34 kg
  • 41 kg
  • 43 kg
  • 43 kg
  • Umweltzertifizierung:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP

Technische Daten

Product Family Options

WLAN, Ethernet, USB

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Typ
    Temperaturbereich
    Bad B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LAUDA Universa U 420 P
    CEE7/7
    130×100×160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 160.00 SFr.
    6 160.00 SFr.
    1 * 1 ST
       6 160.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003898
    Modell
    Universa U 420 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,2 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −20…200 °C
    Overall dimensions
    210×410×616 mm
    Gewicht
    26 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 1245 P
    CEE7/7
    200×200×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 810.00 SFr.
    9 810.00 SFr.
    1 * 1 ST
       9 810.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003901
    Modell
    Universa U 1245 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,8 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02 K
    Arbeitstemperaturbereich
    –45…200 °C
    Overall dimensions
    310×510×736 mm
    Gewicht
    44 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 1635 P
    CEE7/7
    200×300×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 980.00 SFr.
    7 980.00 SFr.
    1 * 1 ST
       7 980.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003902
    Modell
    Universa U 1635 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,5 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −35…200 °C
    Overall dimensions
    310×610×736 mm
    Gewicht
    41 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 630 P
    CEE7/7
    130×150×160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 730.00 SFr.
    6 730.00 SFr.
    1 * 1 ST
       6 730.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003899
    Modell
    Universa U 630 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,3 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −30…200 °C
    Overall dimensions
    215×460×616 mm
    Gewicht
    28 kh
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 635 P
    CEE7/7
    130×150×160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 760.00 SFr.
    7 760.00 SFr.
    1 * 1 ST
       7 760.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003900
    Modell
    Universa U 635 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,5 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −35…200 °C
    Overall dimensions
    290×480×646 mm
    Gewicht
    34 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 855 P
    CEE7/7
    150×150×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10 040.00 SFr.
    10 040.00 SFr.
    1 * 1 ST
       10 040.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003963
    Modell
    Universa U 855 P
    Heizleistung
    1,9…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    1,6 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −55…200 °C
    Overall dimensions
    310×490×736 mm
    Gewicht
    43 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 845 P
    CEE7/7
    150×150×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 120.00 SFr.
    9 120.00 SFr.
    1 * 1 ST
       9 120.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003959
    Modell
    Universa U 845 P
    Heizleistung
    1,9…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,8 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −45…200 °C
    Overall dimensions
    310×490×736 mm
    Gewicht
    43 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product

Ethernet, USB

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Typ
    Temperaturbereich
    Bad B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LAUDA Universa U 1245 P
    CEE7/7
    200×200×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 810.00 SFr.
    9 810.00 SFr.
    1 * 1 ST
       9 810.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004233
    Modell
    Universa U 1245 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,8 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −45…200 °C
    Overall dimensions
    310×510×736 mm
    Gewicht
    44 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 420 P
    CEE7/7
    130×100×160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 160.00 SFr.
    6 160.00 SFr.
    1 * 1 ST
       6 160.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004230
    Modell
    Universa U 420 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,2 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −20…200 °C
    Overall dimensions
    210×410×616 mm
    Gewicht
    26 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 630 P
    CEE7/7
    130×150×160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 730.00 SFr.
    6 730.00 SFr.
    1 * 1 ST
       6 730.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004231
    Modell
    Universa U 630 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,3 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −30…200 °C
    Overall dimensions
    215×460×616 mm
    Gewicht
    28 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 635 P
    CEE7/7
    130×150×160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 760.00 SFr.
    7 760.00 SFr.
    1 * 1 ST
       7 760.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004232
    Modell
    Universa U 635 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,5 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −35…200 °C
    Overall dimensions
    290×480×646 mm
    Gewicht
    34 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 1635 P
    CEE7/7
    200×300×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 980.00 SFr.
    7 980.00 SFr.
    1 * 1 ST
       7 980.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004234
    Modell
    Universa U 1635 P
    Heizleistung
    2,3…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,5 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −35…200 °C
    Overall dimensions
    310×610×736 mm
    Gewicht
    41 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 845 P
    CEE7/7
    150×150×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 120.00 SFr.
    9 120.00 SFr.
    1 * 1 ST
       9 120.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004276
    Modell
    Universa U 845 P
    Heizleistung
    1,9…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    0,8 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −45…200 °C
    Overall dimensions
    310×490×736 mm
    Gewicht
    43 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
  • LAUDA Universa U 855 P
    CEE7/7
    150×150×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10 040.00 SFr.
    10 040.00 SFr.
    1 * 1 ST
       10 040.00 SFr.

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL004279
    Modell
    Universa U 855 P
    Heizleistung
    1,9…2,8 kW
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Kühl-Leistung
    1,6 kW at 20 °C
    Pump flow rate
    22 L/min
    Max. pumping pressure
    0,55 bar
    Temperaturkonstanz
    ±0,02%
    Arbeitstemperaturbereich
    −55…200 °C
    Overall dimensions
    310×490×736 mm
    Gewicht
    43 kg
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.