AuftragsverfolgungKontakt
ToughStripe® Max einfarbige Bodenmarkierungsbänder
Anbieter:   Brady
ToughStripe® Max einfarbige Bodenmarkierungsbänder
Anbieter:  Brady
Zertifikate
ToughStripe® Max einfarbige Bodenmarkierungsbänder
ToughStripe® Max einfarbige Bodenmarkierungsbänder
30 Varianten
Product Details & Documents
Stärker konstruiert, hält es länger auf stark beanspruchten Industrieböden. Das ToughStripe® Max Bodenmarkierungsband ist speziell für den Einsatz in Gabelstapler- und stark frequentierten Bereichen konzipiert.
  • Das robuste Polyestermaterial (PETG) ist viermal steifer als Vinyl und enthält keine Weichmacher.
  • Die matte Oberfläche bietet hervorragenden Farbkontrast für klare Sichtbarkeit bei jeder Beleuchtung.
  • Beschädigungsresistent und schlagfest
  • Gummikleber
  • Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
  • Betriebstemperatur: 10 bis 60 °C
Das ToughStripe® Max gestreiftes Bodenmarkierungsband wurde überarbeitet und ist nun doppelt so dünn und dennoch doppelt so langlebig, um Stößen in Gabelstaplern und stark frequentierten Bereichen besser standzuhalten. Das dünnere Profil und der durchgehende Gummikleber minimieren die Gefahr von Einklemmstellen. Das schadensisolierende Design hält das Band länger intakt, indem es Risse, Furchen und Einrisse verhindert.
Die kompakte Bauweise ermöglicht eine kleinere, leichte Rolle, die von einer Person mit minimalem Werkzeugaufwand einfach installiert werden kann. Dieses Bodenmarkierungsband ist kompatibel mit dem ToughStripe® Bodenmarkierungsband-Applikator (Artikelnummer BRDY150852).
 :
 :
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Länge
    Breite
    Stärke
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Gelb
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Blau
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Rot
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Weiß
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Blau
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Weiß
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Orange
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Grün
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Weiß
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Gelb
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Rot
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Orange
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Grün
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Grün
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Gelb
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Blau
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Rot
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Lila
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Schwarz
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Grau
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Lila
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Grau
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Braun
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Schwarz
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Orange
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Grau
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Braun
    30,48 m
    76,20 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Lila
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Schwarz
    30,48 m
    50,80 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
  • ToughStripe® Max einfarbiges Bodenmarkierungsband, Polyester
    Braun
    30,48 m
    101,60 mm
    0,559 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00