AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Marketsource
Anbieter:   Revvity
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Anbieter:  Revvity
Marketsource
Zertifikate
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
6 Varianten
Product Details & Documents
Die NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI-Barcodes dienen der Erstellung multiplexierter Single- und Paired-End-cDNA-Bibliotheken aus Gesamt-RNA, mRNA-angereicherter RNA oder rRNA-depletierter RNA für Illumina-Plattformen.
  • UDI-Barcodes für das Multiplexing von RNA-Sequenzbibliotheken Kompatibel mit Paired-End- und Single-Read-Sequenzierung Jede Charge wird durch Sequenzierung auf Indexreinheit und Funktionalität geprüft
Die einzigartigen NEXTFLEX™ Dual-Index-Barcodes enthalten zwei eindeutige Indizes auf jedem Adapter mit einer Hamming-Distanz von mindestens drei über die gesamte Serie hinweg, um eine Fehlerkorrektur zu ermöglichen. Die einzigartigen Dual-Index-RNA-Sequenz-Barcodes von NEXTFLEX™ eignen sich für PCR-freie RNA-Sequenzierungsanwendungen. Gemusterte Durchflusszellen der Plattformen Illumina® Novasequence®, Hisequence® 3000/4000 und Hisequence® X weisen während der Sequenzierung eine erhöhte Rate an Probenfehlzuordnungen auf. Die Verwendung von Adaptern mit einzigartigen Dual-Index-Sequenzen verhindert, dass solche Fehlzuordnungen in den finalen Datensätzen erscheinen, und gewährleistet so höchste Datenintegrität. Jede Charge wird durch Sequenzierung auf Indexreinheit und Funktionalität geprüft.
Certifications: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    No. of reactions
    Größe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (1-96)
    192
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 980.00
    SFr. 980.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 980.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (1-8)
    16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 91.00
    SFr. 91.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 91.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (1-24)
    48
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 250.00
    SFr. 250.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 250.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (97-192)
    192
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 1’078.00
    SFr. 1’078.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 1’078.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (193-288)
    192
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 1’088.00
    SFr. 1’088.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 1’088.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (289-384)
    192
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 1’088.00
    SFr. 1’088.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 1’088.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource