AuftragsverfolgungKontakt
Proteometer-CV reactor | Avantor
Proteometer-CV reactor
Proteometer-CV Reaktor
Katalognr. NOVIRCT-PCV-001
New Product
Anbieter:   NOVILYTIC
Proteometer-CV reactor
Katalognr. NOVIRCT-PCV-001
Anbieter:  NOVILYTIC
New Product
Proteometer-CV reactor
Proteometer-CV reactor
Proteometer-CV Reaktor
Preis
SFr. 2’360.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Proteometer-CV Reactor sold individually.
  • Proteometer-CV Reactor replaces the LC column in the analytical system
Intended for use with the Proteometer-CV kit.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen: Reorder individually as needed.
Lieferinformationen:
Verpackung: Supplied in a custom box with instructions for use. Follow instructions in "Instructions for Use" for proper storage.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Proteometer-CV Reaktor