Proteometer-CV full kit reagent part 2/2 (300 assays)
Catalog # NOVIKIT-PCV-00301B
Supplier: NOVILYTIC
New Product
CAS Number:
Specifications
- Bezeichnung:Proteometer-CV Komplettkit Reagenz (300)
Specifications
About this item
Fluoreszierender Reagenzanteil des Proteometer-CV-Komplettkits. Wegen Transportbedingungen wird es individuell verkauft.
- Keine Probenvorbereitung erforderlich – Analyse direkt aus geklärter Fermentationsbrühe ohne Protein-A-Aufreinigung
- Schnell und effizient – CV-Analyse in unter 25 Minuten
- Vereinfachter Arbeitsablauf – alle Komponenten, die Sie für einen reibungslosen Ablauf benötigen
- Exklusive Technologie – die einzige Lösung, die Methoden zur Analyse von Ladungsvarianten direkt in geklärter Fermentationsbrühe durchführt
- Reagenz muss bei −20 °C gelagert werden
Gebördelt, versiegelt, einsatzbereit mit dem separat erhältlichen Proteometer-CV Starterkit (NOVIKIT-PCV-00301B). Dieses Kit enthält nur Reagenzien und ist mit unserem Proteometer-CV Komplettkit kompatibel.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information: Glaswaren nicht inbegriffen. Bitte das Proteometer-CV-Kit separat hinzufügen (NOVIKIT-PCV-00301B).
Delivery information: Enthält 5× Fläschchen mit Fluorezenzreagenz für Proteometer-CV. Ermöglicht die Analyse von bis zu 300 Proben.
Packaging: Wegen Lagerbedingungen separat vom Proteometer-CV-Komplettkit verpackt.
Caution: