Proteometer-L starter kit reagent part 2/2 (200 assays)
NOVIKIT-PL-002-01B
New Product
:
- Bezeichnung:Proteometer-L Starterkit Reagenz (200)
Fluoreszenzreagenzien für das Proteometer-L Starterkit. Wegen Transportbedingungen wird es separat verkauft.
- Ein Test für zwei kritische Eigenschaften - Titer + und Aggregatmessung.
- Kein Protein-A-Aufreinigung erforderlich: Senkt Kosten
- Keine Probenvorbehandlung: Reduziert den Zeitaufwand für die Probenvorbereitung
- Keine Methodenentwicklung: Reduziert die Zeit bis zur Methodenanwendung
- Direktanalyse aus CFB: HCP-Entfernung nicht erforderlich
- Plug-and-Play für jede LC mit Fluoreszenzdetektor: Einfache Einführung, keine Software erforderlich
- Geringes Probenvolumen: Reduziert die Auswirkungen auf die Verarbeitung
Gebördelt, versiegelt, einsatzbereit mit dem separat erhältlichen Proteometer-L-Starterkit (NOVIKIT-PL-002-01A). Dieses Kit enthält nur Reagenzien und ist mit unserem Proteometer-L-Starterkit kompatibel.
Lagerung bei −20 °C.
:
:
:
Bitte das Proteometer-L Starterkit separat hinzufügen (NOVIKIT-PL-002-01A).
: Enthält 4× Proteometer-L Fluoreszenz-Reagenzienfläschchen. Ermöglicht die Analyse von bis zu 200 Proben.
: Wegen Lagerbedingungen separat vom Proteometer-L Starterkit verpackt.
: