AuftragsverfolgungKontakt
Nalgene™ 5 L Schüttelkolben
Nalgene™ 5 L Schüttelkolben
Nalgene™ 5 L Schüttelkolben
Diese 5-Liter-Schüttelkolben mit facettiertem Boden oder abgewinkeltem Boden sind ideal für die Durchführung von Suspensionszellkulturen in großem Maßstab.
  • Steril, nicht zytotoxisch, DNase/RNase-frei
    Große Flüssigkeitsoberfläche für erhöhten Gasaustausch
    Abgestufte Markierungen für eine schnelle Volumenbewertung
    Angebrachter Tragegriff für einfachen Transport
    Transiente Transfektion des ExpiCHO-Expressionssystems
    Aufziehbare Verpackung für schnellen Zugriff
    Autoklavierbar
    Einweg, graduiert
Der Kolben mit facettiertem Boden unterstützt die Kultivierung einer Vielzahl von Zelltypen, während der Kolben mit abgewinkeltem Boden speziell für das Scale-up empfindlicher Zelltypen und die transiente Transfektion mit dem ExpiCHO-Expressionssystem entwickelt wurde.
The shake flasks come with an HDPE vented cap and are made of clear PETG, which is robust and break resistant.
 : Nicht pyrogen gemäß ISO 10993-5, USP Klasse VI, Dosimetrie freigegeben gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137.
 :
 :
 :
 :
 : Nur zur Laborverwendung.
Product Family Options
  • Bezeichnung
    Kapazität
    Farbe
    Sterilität
    Höhe
    Ext.Ø
    Hals A-Ø
    Verschlussart
  • Schüttelkolben mit abgewinkeltem Boden, Einmalgebrauch, graduiert
    Klar
    Steril
    285 mm
    214 mm
    96,5 mm
    Belüftete Kappe
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 687.00
    SFr. 687.00
    1 * 4 ST
       SFr. 687.00
  • Schüttelkolben mit Facettenboden, Einweg, graduiert
    5 L
    Klar
    Steril
    285 mm
    214 mm
    96,5 mm
    Belüftete Kappe
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 456.00
    SFr. 456.00
    1 * 4 ST
       SFr. 456.00