Peha®-Instrument Chirurgische Schere
Katalognr. HART991082
Anbieter: HARTMANN PAUL
New Product
Technische Daten
- Typ:Stumpf/stumpf gerade
- Länge:145 mm
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Zum Schneiden von Fäden und Verbandsstoffen, für Inzisionen sowie zum Schneiden oder Präparieren von Gewebe.
Einweginstrumente aus medizinischem Stahl
Instrumente sind für die sterile Verwendung vorgesehen
Peha–Instrument Scheren sind für die vorübergehende Behandlung im Rahmen medizinischer Eingriffe durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.
Accessories information:
Ordering information:
Packaging:
Einzeln eingesiegelt.