ContactUsLinkComponent
Rotary Evaporator, RV 10 auto V-C Complete
Rotary Evaporator, RV 10 auto V-C Complete
Catalog # IKAA10013956
Supplier:  IKA
New Product
undefined
Rotary Evaporator, RV 10 auto V-C Complete
Catalog # IKAA10013956
Supplier:  IKA
New Product
Specifications
  • Badinhalt:
    4 L
  • Drehzahlbereich:
    5 - 300 min⁻¹
  • Temperaturbereich:
    Umgebung…180 °C
  • Bezeichnung:
    Rotationsverdampfer: RV 10 AUTO V-C Complete
  • Kühlfläche:
    1600 cm²
  • Heizleistung:
    1350 W
  • Schutzart nach DIN EN 60529:
    IP 20
Specifications
About this item
Der RV 10 AUTO V-C Complete ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampfer, da alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse im Lieferumfang enthalten sind.
  • Komfortpaket - alles, was man braucht, um betriebsbereit zu sein, aus einer Hand Intelligente Laborausstattung: Alle Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt und können auch miteinander kommunizieren Hohe Energieeffizient: Kühler und Vakuumpumpe laufen nur bei Bedarf und sparen so wertvolle Ressourcen
Der umfassend aktualisierte RV 10 auto ist das Flaggschiff der IKA Rotationsverdampfer-Produktlinie. Zu seinen Merkmalen zählen ein innovatives Bedienkonzept mit einem hellen, kontrastreichen TFT-Farbgrafik-Bedienfeld, ein integrierter Vakuumregler, Kühlwasserüberwachung und ausgereifte Sicherheitsstandards. Der RV 10 auto bietet alle Voraussetzungen für einen effizienten, sicheren und kostengünstigen Betrieb. Dazu gehört die automatische Regelung von Vakuum und Kühlwassermenge. Sein intuitives Bedienkonzept führt Anwender bei jeder Anwendung schnell zum gewünschten Ergebnis. Dank speziell entwickelter Glasführungen nutzt der transparent beschichtete Vertikalkühler die 1600 cm² große Kühlfläche äußerst effizient.
Der kompakte Umlaufkühler RC 2 lite mit starker 400 W Kälteleistung und leistungsstarker Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis −10 °C konzipiert. Der leicht zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl sorgt für eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens für die Zukunft gerüstet.
VACSTAR lite ist eine drehzahlgeregelte, 2-Zylinder Vakuumpumpe für den universellen Einsatz in trockenen und ölfreien Vakuumanwendungen. Ausgestattet mit chemisch resistenten Membranen und einem Endvakuumdruck von 9 mbar, eignet sich diese Vakuumpumpe ideal für nahezu alle Standard-Vakuumanwendungen im Labor.
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Delivery: Das Paket enthält RV 10 AUTO, RC 2 lite, VACSTAR lite und VC 10 lite
Packaging: