ContactUsLinkComponent
Rotary Evaporator, RV 10 digital V Complete
Rotary Evaporator, RV 10 digital V Complete
Catalog # IKAA10013953
Supplier:  IKA
New Product
undefined
Rotary Evaporator, RV 10 digital V Complete
Catalog # IKAA10013953
Supplier:  IKA
New Product
Specifications
  • Badinhalt:
    4 L
  • Drehzahlbereich:
    5 - 280 min⁻¹
  • Temperaturbereich:
    Umgebung…180 °C
  • Bezeichnung:
    Rotationsverdampfer: RV 10 DIGITAL V Complete
  • Kühlfläche:
    1600 cm²
  • Heizleistung:
    1350 W
  • Schutzart nach DIN EN 60529:
    IP 20
Specifications
About this item
Der RV 10 DIGITAL V Complete ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampfer-Aufbau, da alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse im Lieferumfang enthalten sind.
  • Komfortpaket - alles, was man braucht, um betriebsbereit zu sein, aus einer Hand Intelligente Laborausstattung: Alle Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt und können auch miteinander kommunizieren Hohe Energieeffizient: Kühler und Vakuumpumpe laufen nur bei Bedarf und sparen so wertvolle Ressourcen
Der RV 10 digital stellt die kontinuierliche Weiterentwicklung der IKA RV 10 Rotationsverdampfer-Reihe dar. Das Gerät verfügt über ein Universalheizbad, vertikale Glasbehälter, modernste Sicherheitsfunktionen und digitale Anschlussmöglichkeiten. Der RV 10 digital ist ein robuster und zuverlässiger Laborbegleiter. Sein optimiertes Badvolumen ermöglicht schnelle Aufheizzeiten. Die Kühlereinheit verfügt über speziell entwickelte Glasröhren, die die 1600 cm² große Oberfläche äußerst effizient nutzen.
Der kompakte Umlaufkühler RC 2 lite mit starker 400 W Kälteleistung und leistungsstarker Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis −10 °C konzipiert. Der leicht zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl sorgt für eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens für die Zukunft gerüstet.
VACSTAR lite ist eine drehzahlgeregelte, 2-Zylinder Vakuumpumpe für den universellen Einsatz in trockenen und ölfreien Vakuumanwendungen. Ausgestattet mit chemisch resistenten Membranen und einem Endvakuumdruck von 9 mbar, eignet sich diese Vakuumpumpe ideal für nahezu alle Standard-Vakuumanwendungen im Labor.
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Delivery: Das Paket enthält RV 10 DIGITAL, RC 2 lite, VACSTAR lite und VC 10 lite
Packaging: