ContactUsLinkComponent
Rotary Evaporator, RV 8 V Complete
  IKAA10013952
 :  IKA
New Product
undefined
Rotary Evaporator, RV 8 V Complete
  IKAA10013952
 :  IKA
New Product
  • Badinhalt:
    4 L
  • Drehzahlbereich:
    5 - 300 min⁻¹
  • Temperaturbereich:
    Umgebung…180 °C
  • Bezeichnung:
    Rotationsverdampfer: RV 8 V Complete
  • Kühlfläche:
    1600 cm²
  • Heizleistung:
    1400 W
  • Schutzart nach DIN EN 60529:
    IP 20
RV 8 V Complete ist die Komplettlösung für Ihr Rotationsverdampfer-Setup, da alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse enthalten sind.
  • Komfortpaket - alles, was man braucht, um betriebsbereit zu sein, aus einer Hand Intelligente Laborausstattung: Alle Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt und können auch miteinander kommunizieren Hohe Energieeffizient: Kühler und Vakuumpumpe laufen nur bei Bedarf und sparen so wertvolle Ressourcen
Der Rotationsverdampfer RV 8 ist das grundlegende manuelle Modell unter den IKA Rotationsverdampfern. Er ist vielseitig einsetzbar in der Chemie, Pharmazie und Bioindustrie, auf den Gebieten der Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Vertikalkühler die Kühloberfläche von 1500 cm² äußerst effizient aus. Digitale Displays für Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur erlauben eine optimale Steuerung sämtlicher Destillationsprozesse.
Der kompakte Umlaufkühler RC 2 lite mit starker 400 W Kälteleistung und leistungsstarker Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis −10 °C konzipiert. Der leicht zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl sorgt für eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens für die Zukunft gerüstet.
VACSTAR lite ist eine drehzahlgeregelte, 2-Zylinder Vakuumpumpe für den universellen Einsatz in trockenen und ölfreien Vakuumanwendungen. Ausgestattet mit chemisch resistenten Membranen und einem Endvakuumdruck von 9 mbar, eignet sich diese Vakuumpumpe ideal für nahezu alle Standard-Vakuumanwendungen im Labor.
 : IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
 : Das Paket enthält RV 8 V, RC 2 lite, VACSTAR lite und VC 10 lite.
 :