Autoklavierbarer Behälter, Blau
Product Details & Documents
Verstärkter HDPE-Behälter, ideal für den Laborgebrauch. Unverformbar, unzerbrechlich, lebensmittelecht. Glatte, hygienische und pflegeleichte Oberfläche. Perfekt für medizinische, pharmazeutische oder Forschungsumgebungen. 100% recycelbar, langlebig und sicher.
Robuste Konstruktion: Hergestellt aus glasfaserverstärktem HDPE für lange Haltbarkeit in anspruchsvollen Laborumgebungen
- Hygienisches Design: Die glatte, leicht zu reinigende Oberfläche sorgt für optimale Sauberkeit und Kontaminationskontrolle
- Vielseitigkeit im Labor: Perfekt geeignet für pharmazeutische, chemische, Forschungs- und medizinische Labore
Dieses glasfaserverstärkte HDPE-Teil wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet hervorragende Stabilität und außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.
Unverformbar, hält Pasteurisierung (4 h bei 85 °C) und Sterilisationsprozessen (kurzzeitig bis zu 130 °C) stand. Seine unzerbrechliche Struktur und Lebensmittelverträglichkeit machen ihn zur idealen Lösung für Labore, insbesondere in sterilen Umgebungen. 100% recycelbar, erfüllt er auch die Anforderungen an ökologische Nachhaltigkeit.
Certifications:
Ordering information:
Dokumente
TDS Autoclavable Container, Blue.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Blau
- Material:Fiberglas
- B×T×H:608×405×152 mm (ext)
- Gewicht:1580 g