AuftragsverfolgungKontakt
Gitter, weiß.
Open-grid, HDPE, 1090 g, Weiß, 500×500 (ext.), 18 mm
  216-3248
New Product
 :   MULTIROIR
Gitter, weiß.
  216-3248
 :  MULTIROIR
New Product
Gitter, weiß.
Gitter, weiß.
Open-grid, HDPE, 1090 g, Weiß, 500×500 (ext.), 18 mm
SFr. 34.40
1 * 1 ST
Langlebiger HDPE-Gitterrost für Labore. Sein offenes Gitterdesign gewährleistet den Flüssigkeitsablauf und minimiert so die Rutschgefahr. Er ist chemikalienbeständig und leicht zu desinfizieren und erfüllt strenge Hygienestandards. Dank des Clip-Systems ist er schnell montierbar und ideal für sichere, saubere und effiziente Laborumgebungen.
  • Hochleistungsisolierung: Hergestellt aus HDPE bietet er hervorragende thermische und elektrische Isolierung - ideal für empfindliche Umgebungen.
  • Chemische und thermische Beständigkeit: Beständig gegen Basen, Säuren, Öle und Temperaturschwankungen.
  • Einfache Montage: Das Clip-System ermöglicht schnelles Ein- und Aushängen für mühelose Wartung.
  • Hygienisch: Kann mit einem Schlauch oder in einer Industriewaschmaschine gereinigt werden, für optimale Hygiene.
Dieser Gitterrost aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) wird aufgrund seiner Vorteile hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und Betriebseffizienz in Laboren und Industrieumgebungen eingesetzt. Sein offenes Gitterdesign ermöglicht den Flüssigkeitsablauf und reduziert so die Rutsch- und Sturzgefahr durch nasse oder verunreinigte Böden deutlich.
Dieses Kunststoffgitter ist hervorragend beständig gegen Basen, Säuren und Öle und lässt sich leicht reinigen und desinfizieren - unverzichtbar in Umgebungen mit strengen Sauberkeits- und Sterilitätsstandards, wie z. B. in pharmazeutischen Laboren oder der Lebensmittelverarbeitung. Es verfügt über ein praktisches Clipsystem für eine schnelle und einfache Montage und Demontage und ist somit die ideale Lösung für
Profis, die die Sicherheit ihres Teams gewährleisten und gleichzeitig den Boden schützen möchten.
Einsatztemperatur: −40...+100 °C
 :
 :
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Open-grid, HDPE, 1090 g
  • L×B:
    500×500 (ext.)
  • Stärke:
    18 mm