b.safe HPLC-Abfallsammler Justrite
Catalog # BOHLM827-01
Supplier: Bohlender
New Product
Specifications
- Material:PP
- Anschlussstück:6× Ø 5,5 - 8 mm
Specifications
About this item
Sammlung von HPLC-Abfällen in Justrite®-Behältern, Anschlüsse kompatibel mit den standardmäßig vorhandenen Schnellkupplungen aus Polypropylen oder Edelstahl.
Mit sechs Kapillaranschlüssen für Außendurchmesser 1,6 / 2,2 / 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4")
- Mit sieben Schlauchanschlüssen für Innendurchmesser 5,5 to 8 mm (Gewinde NPT 1/8“)
Sammler zur Montage auf den seitlichen Kupplungsanschlüssen von Justrite® Sicherheitsbehältern für HPLC-Abfälle. Fittings für Kapillaren, Schlaucholiven und Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Anzahl Fittings grün: 6× Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett: 6× Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb: 6× Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß: 6
Anzahl Blindfittings weiß: 7