AuftragsverfolgungKontakt
Combi-Rack for Test Tubes | Avantor
Combi-Rack for Test Tubes
New Product
Anbieter:   NEOLAB
Combi-Rack for Test Tubes
Anbieter:  NEOLAB
New Product
Zertifikate
Combi-Rack for Test Tubes
3 Varianten
Product Details & Documents
Combi rack for test tubes, 96-position.
  • Double-sided test tube rack with lid
    Available in 7 colours
    Made of PP
    Autoclavable up to 121 °C
On the upper side there are holes for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml, on the lower one places for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml. 0,5 ml.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Material
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Combi-rack for test tubes, 96-position
    Violett
    PP
    210×115×28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.90
    SFr. 28.90
    1 * 1 ST
       SFr. 28.90
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Combi-rack for test tubes, 96-position
    Grün
    PP
    210×115×28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.90
    SFr. 28.90
    1 * 1 ST
       SFr. 28.90
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Combi-Rack for test tubes, 96-position
    Rot
    PP
    210×115×28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.90
    SFr. 28.90
    1 * 1 ST
       SFr. 28.90
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product