VWR® PFAS Kit
PFAS kit, 1,5 ml PP Short Thread Vial with Silicone white/Polypropylene transparent, for PFAS analysis, 1,5 ml, Flacher Boden, 32×11,6 mm, PP, Ja, Verschluss mit kurzem Gewinde, 9 mm short thread, PP, Hellgrün, Silicone white/Polypropylene transparent, 45 shore A, 1,0 mm, -
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Es handelt sich um eine Gruppe künstlich hergestellter Chemikalien, die seit den 1940er Jahren in verschiedenen Industrie- und Verbraucherprodukten eingesetzt werden. PFAS sind bekannt für ihre starken chemischen Bindungen, die sie hitze-, wasser- und ölbeständig machen. Diese Eigenschaft hat sie für eine Vielzahl von Anwendungen beliebt gemacht, darunter Feuerlöschschäume, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr (z. B. Teflon), wasserdichte Textilien, Lebensmittelverpackungen und viele andere Haushalts- und Industrieprodukte.
:
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:9 mm short thread
- Ø×H:32×11,6 mm
- Härte:45 shore A
- Septum:Silicone white/Polypropylene transparent
- Steril:-
- Typ:1,5 ml PP Short Thread Vial with Silicone white/Polypropylene transparent, for PFAS analysis
- Bezeichnung:PFAS kit
- Material:PP
- Stärke:1,0 mm
- Verschlusstyp:Verschluss mit kurzem Gewinde
- Verschluss-Farbe:Hellgrün
- Boden:Flacher Boden
- Max. capacity:1,5 ml
- Cat. No.:548-7009A
- Komponenten-Verschluss:548-7012A
- Kit:KIT
- Ext.Ø with cap:11,5 mm
- Höhe mit Kappe:5,7 mm
- Komponentenfläschchen:548-7002A