Technische Daten
- Für:Kompatibel mit Tork H2-Spendern
- Verpackt:6 Packungen, je 200 Handtücher; 2-lagig
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Advanced Mehrfach gefaltete Handtücher, Nachfüllpackung
- L×B:80×212 mm (Folded size); 322×212 mm (Unfolded size)
Technische Daten
Über diesen Artikel
Tork Xpress® komprimierte weiche mehrfach gefaltete Handtücher weiß H2, Advanced, 2-lagig, M-Falz, groß. Erhöhen Sie den Komfort Ihrer Gäste mit diesen robusten, saugfähigen und großen Handtüchern.
Reduzieren Sie den Verbrauch von Papierhandtüchern in Waschräumen und verbessern Sie die Hygiene durch Einzelhandtuchausgabe
- Kombinieren Sie hervorragende Leistung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, dank dieser sparsamen Papierhandtücher.
- Maximieren Sie Ihren Platz – verwenden Sie diese komprimierten Papierhandtücher mit dem kompakten Tork Xpress® Spender in Waschräumen mit geringer bis mittlerer Nutzung
- Advanced-Qualität, kompatibel mit H2-Spendern
Erhöhen Sie die Kapazität kleinerer Spender mit 50% komprimierten Papierhandtüchern. Diese großen Papierhandtücher sind extrem saugfähig und reißfest, sodass Gäste weniger Blätter verbrauchen. Die Einzelblattausgabe reduziert Abfall und verbessert die Hygiene, da die Gäste nur das berühren, was sie nehmen. Die EU-Umweltzeichen- und FSC-Zertifizierungen belegen Ihr Engagement für Nachhaltigkeit.
FSC Mix aus neuen und ec. Fasern, SA-COC-008266; EU Ecolabel, SE/004/001.