Tork S5 Mildly Scented Hand Washing Mini Foam Soap
Katalognr. SCAA525502
Anbieter: Essity
New Product
Technische Daten
- Verpackt:8 Flaschen pro Box, je 525 ml
- Bezeichnung:Premium Schaumseife, Nachfüllpack
Technische Daten
Über diesen Artikel
Die mild duftende Mini-Schaumseife S5 von Tork enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe. Die dermatologisch getestete Schaumseife duftet frisch.
Eine sanfte Seife, die mit feuchtigkeitsspendenden, rückfettenden Inhaltsstoffen und einem perlmuttartigen Glanz trockener Haut vorbeugt.
- 96% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs (gemäß Spezifikation und ISO 16128, einschließlich Wasser).
- Minimiert Energieverbrauch - diese Seite ist in kaltem Wasser nachweislich wirksam (basierend auf Tests bei 20 °C).
-
Frische Duftnote, Premiumqualität
Farbe: Transparent
Kompatibel mit S5-Spendern
Pflegt normale und trockene Haut bei der täglichen Handwäsche. Die mild duftende Schaumseife von Tork hat einen frischen Duft, feuchtigkeitsspendende und regenerierende Inhaltsstoffe und einen weichen, cremigen Schaum für sanftes Händewaschen.
Diese Seife ist für Tork Mini-Seifen- und Desinfektionsmittelspender geeignet, zertifiziert benutzerfreundlich und sorgt für eine gute Handhygiene.
Certifications:
EU Ecolabel, SE/030/002.
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: