Tork S5 Mildly Scented Hand Washing Mini Liquid Soap
Catalog # SCAA425502
Supplier: Essity
New Product
Specifications
- Verpackt:8 Flaschen pro Box, je 525 ml
- Bezeichnung:Premium Flüssigseife, Nachfüllpack
Specifications
About this item
Tork mild duftende Mini-Flüssigseife S5 für die tägliche Handwäsche enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und ist dermatologisch getestet.
Eine sanfte Seife mit feuchtigkeitsspendenden, rückfettenden Inhaltsstoffen und perlmuttartigem Glanz.
- 96% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs (gemäß Spezifikation und ISO 16128, einschließlich Wasser).
- Minimiert Energieverbrauch - diese Seite ist in kaltem Wasser nachweislich wirksam (basierend auf Tests bei 20 °C).
-
Frische Duftnote, Premiumqualität
Farbe: Hellgelb
Kompatibel mit S5-Spendern
Pflegt normale und trockene Haut bei der täglichen Handwäsche. Die mild duftende Flüssigseife von Tork hat einen frischen Duft und feuchtigkeitsspendende und regenerierende Inhaltsstoffe für sanftes Händewaschen. Diese Seife ist für Tork Mini-Seifen- und Desinfektionsmittelspender geeignet, zertifiziert benutzerfreundlich und sorgt für eine gute Handhygiene.
Certifications:
EU Ecolabel, SE/030/002.
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: