Tork S5 Luxury Hand Washing Mini Foam Soap
Catalog # SCAA525902
Supplier: Essity
New Product
Specifications
- Verpackt:8 Flaschen pro Box, je 525 ml
- Bezeichnung:Premium Schaumseife, Nachfüllpack
Specifications
About this item
Angereichert mit natürlichem Magnolienextrakt für ein reichhaltiges, cremiges Handwascherlebnis.
Minimiert Energieverbrauch - diese Seite ist in kaltem Wasser nachweislich wirksam (basierend auf Tests bei 20 °C).
- Schnelles Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
- Reduziert den Wasserverbrauch um über 10% (Vergleich von 2000 Handwäschen mit einer Dosis Tork Luxus-Schaumseife vs. Tork mild duftende Flüssigseife).
-
Blumiger Duft, Premium-Qualität
Farbe: Transparent
Kompatibel mit S5-Spendern
Verwöhnen Sie Ihre Besucher mit einem Hauch von Luxus mit der luxuriösen Tork Schaumseife. Eine luxuriös duftende Formel, angereichert mit natürlichem Magnolienextrakt und feuchtigkeitsspendenden, rückfettenden Inhaltsstoffen für ein verwöhnendes, cremiges Handwascherlebnis.
Diese Schaumseife ist für Tork Mini-Seifen- und Desinfektionsmittelspender geeignet. Sie ist nachweislich einfach anzuwenden und sorgt für eine gute Handhygiene für alle Benutzer.
Certifications:
EU Ecolabel, SE/030/002.
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: