Tork S4 Odour-Control Liquid Soap
Catalog # SCAA424011
Supplier: Essity
New Product
Specifications
- Verpackt:6 Flaschen pro Box, je 1000 ml
- Bezeichnung:Premium Flüssigseife, Nachfüllpack, Basis Ø 200 mm, Höhe 240 mm, innen unglasiert
Specifications
About this item
Entfernt Lebensmittelgerüche von den Händen und ist daher ideal für die professionelle Küche.
Ohne Duft- und Farbstoffe ist diese dermatologisch getestete Formel mit hautfreundlichem pH-Wert sanft zur Haut
- Sparen Sie Zeit durch müheloses Nachfüllen – zertifiziert vom Schwedischen Rheumaverband, getestet nach dem „Design for All“-Test, veröffentlicht im Swedish Design Research Journal 2011
- Sorgen Sie für gute Handhygiene und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko, da die werkseitig versiegelte Flasche bei jeder Nachfüllung eine neue Pumpe hat und zusammenklappbar ist, um 70% weniger Abfallvolumen zu erzeugen (basierend auf dem Essity-Test)
-
Parfümfreier Duft, Premiumqualität
Farbe: Transparent
Kompatibel mit S4-Spendern
Die Tork geruchsneutralisierende Flüssigseife ist perfekt für professionelle Küchen und entfernt Lebensmittelgerüche von den Händen. Sie ist ohne Duft- und Farbstoffzusätze formuliert und dermatologisch getestet. Diese Schaumseife ist für Tork S4 Spender geeignet, zertifiziert benutzerfreundlich und sorgt dank der versiegelten Nachfüllflasche für gute Handhygiene.
Certifications:
EU Ecolabel, SE/030/002.
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: