Tork Oberflächendesinfektionssprays
Product Details & Documents
Das Oberflächendesinfektionsspray ist für Anwendungen der Kategorien PT2 (Desinfektionsmittel, die nicht zur direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind) und PT4 (Lebensmittel- und Futtermittelbereich) geeignet. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt müssen nach der Desinfektion mit Trinkwasser abgespült werden. Das Produkt ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Mehrzweckspray zur Oberflächendesinfektion.
Tötet 99,99% aller behüllten Viren, einschließlich des Coronavirus, innerhalb von fünf Minuten ab. EN14476: Begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren wie z. B. Influenzaviren, Coronavirus, HIV, Herpesviren und Hepatitisviren). Einwirkzeit: 5 Minuten bei Verschmutzung
Biologisch abbaubare Formel
100% pflanzlicher Wirkstoff (Milchsäure)
Lebensmittelecht
Duftfrei
Premiumqualität
Farbe: Transparent
Das Tork Oberflächendesinfektionsspray ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel, das gegen ein breites Spektrum an Bakterien, Viren und Hefen, einschließlich des Coronavirus, wirksam ist. Die biologisch abbaubare Formel enthält einen 100% pflanzlichen Wirkstoff (Milchsäure). Das Oberflächendesinfektionsspray ist lebensmittelecht. Das Produkt ist alkoholfrei und in einer 500-ml-Sprühflasche mit Doppelfunktion (Sprühen und Schaum) erhältlich.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:Surface disinfecting spray, refill, premium
- Verpackt:6 bottles per box, 500 ml each (6×500 ml)