- Verpackt:1×600 cloths
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Cloths, refill, premium, compatible with Tork W2, W3, W1 dispensers
Mehrzweck-Reinigungstücher für leichte Reinigungsaufgaben. Diese strapazierfähigen Tücher können nass oder trocken zum Entfernen von Staub und Schmutz verwendet und bei Bedarf ausgespült und wiederverwendet werden.
Diese Einweg-Reinigungstücher sind mit den meisten chemischen Lösungsmitteln kompatibel, sodass Sie die Reinigungsprodukte nicht wechseln müssen.
Diese Kombirolle hat 600 Blatt, um ein Auslaufen zu vermeiden und Nachfüllzeit zu sparen.
Die leichten Reinigungstücher von Tork sind wirtschaftliche Mehrzwecktücher. Diese strapazierfähigen Tücher sind mit den meisten chemischen Lösungsmitteln kompatibel und können nass oder trocken für verschiedene leichte Reinigungsaufgaben verwendet werden. Sie sind weich und flexibel, sodass sich auch schwer erreichbare Stellen leicht reinigen lassen. Sie sind zudem langlebiger als Papiertücher und können ausgespült und wiederverwendet werden. Die Kombirolle hat eine hohe Kapazität, sodass Sie Zeit beim Nachfüllen sparen.