Specifiche
- Verpackt:4 packs, 120 cloths each (4×120 cloths)
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Cloths, refill, premium, compatible with Tork W4 dispensers
- L×B:108×355 mm (Folded size), 415×355 mm (Un folded size)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mehrzweck-Reinigungstücher für leichte Reinigungsaufgaben. Diese strapazierfähigen Tücher können nass oder trocken zum Entfernen von Staub und Schmutz verwendet und bei Bedarf ausgespült und wiederverwendet werden.
Diese Einweg-Reinigungstücher sind mit den meisten chemischen Lösungsmitteln kompatibel, sodass Sie die Reinigungsprodukte nicht wechseln müssen
Der kompatible Top-Pak-Spender ermöglicht die Einzelausgabe für optimierten Verbrauch und minimiert Abfall
Die leichten Reinigungstücher von Tork sind wirtschaftliche Mehrzwecktücher. Diese strapazierfähigen Tücher sind mit den meisten chemischen Lösungsmitteln kompatibel und können nass oder trocken für verschiedene leichte Reinigungsaufgaben verwendet werden. Sie sind weich und flexibel, sodass sich auch schwer erreichbare Stellen leicht reinigen lassen. Sie sind zudem langlebiger als Papiertücher und können ausgespült und wiederverwendet werden. Der kompatible Top-Pak-Spender ermöglicht die Einzeldosierung, um Abfall zu minimieren.