PROSAT® Polynit Heatseal Wipes, 10% IPA/90% DIW
Catalog # CONTPSPS0048
Supplier: CONTEC
New Product
Specifications
- Verpackt:Halb gefaltet
- Farbe:Weiß
- L×B:229×229 mm
Specifications
About this item
Diese PROSAT® Polynit Heatseal-Tücher sind mit 10% halbreinem IPA/90% deionisiertem Wasser vorgetränkt.
Reduziert die Partikel- und Faserbildung
- Abrieb- und chemikalienbeständig
- Reduziert VOC-Emissionen und Lösungsmittelverbrauch
- Macht eine interne Filterung überflüssig
- Erfüllt die Anforderungen an gereinigtes Wasser nach USP
PROSAT® Polynit Heatseal-Tücher bestehen aus 100% gestricktem, texturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten für einen sehr geringen Partikel- und Fasergehalt. Polyestertücher sind chemikalienbeständig und außergewöhnlich partikel- und faserarm. Das Interlock-Strick sorgt für ein strapazierfähiges Gewebe. Eine zusätzliche Masche aus laufmaschenfreiem Interlock-Strick verhindert das Ausfransen des Gewebes und sorgt für noch mehr Haltbarkeit mit stabilen Kanten.
Delivery: