ROTAVISC Viscometer, ROTATEMP SBS me-vi Package
Catalog # IKAA10013996
Supplier: IKA
New Product
Specifications
- Messbereich:40000000 mPas
- Bezeichnung:Rotationsviskosimeter ROTATEMP SBS me-vi Paket, CH-Stecker
- Seq:2
- Probevolumen:600 ml
- Display:TFT
- Betriebstemperatur:−100...+300 °C
- B×T×H:351×372×629 mm
Specifications
About this item
Das Paket kombiniert das ROTAVISC SBS me-vi Rotationsviskosimeter mit dem ROTATEMP Hochtemperatursystem, um eine optimale Temperaturkontrolle während des Messvorgangs zu gewährleisten.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: