Technische Daten
- Gewicht:3,5 kg
- Temperaturbereich:Umgebungstemperatur...550 °C
- Bezeichnung:REC 7 Digital Heizung
- B×T×H:200×340×100 mm
- Plattengröße:180×180 mm
- Plattenmaterial:Keramik
Technische Daten
Über diesen Artikel
Digitale Heizplatte mit Keramikoberfläche, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit, präzise Temperaturregelung und verbesserte Sicherheitsfunktionen bietet.
Entwickelt für eine einfache Handhabung und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Digitalanzeige für präzise Temperatureinstellungen bis 550 °C
- Eine Warnmeldung „Heiße Oberfläche“ wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch im inaktiven Zustand
- Für Flaschen mit bis zu 15 L Volumen
-
Präzise Temperaturregelung des Mediums mit PT100/PT1000-Sonde (±1 °C) und VTF Digital
Thermoregler (±0,5 °C)
- Entwickelt für eine möglichst lange Lebensdauer
Leistungsstarke Heizung, präzise Temperaturregelung. Die digitale Heizplatte REC 7 bietet modernste Heiztechnologie für hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit und Effizienz. Sie ist die ideale Lösung für Labore, die eine präzise Probentemperaturregelung benötigen. Es ist möglich, die Heizplatte an externe PT100- oder PT1000-Sonden und den digitalen VTF-Thermoregler für eine hervorragende Temperaturregelung anzuschließen.
Bei der Arbeit mit PT100- und PT1000-Sonden ist eine präzise Erwärmung des Mediums auf bis zu 350 °C mit einer beeindruckenden Genauigkeit von ±1,0 °C möglich. Alternativ können Sie den VTF digital für eine maximale Mediumtemperaturregulierung von 300 °C und eine außergewöhnliche Genauigkeit von ±0,5 °C verwenden. Eine klare Digitalanzeige und ein leicht zu drehender Knopf vereinfachen die Temperatureinstellung.
Bei der REC 7 Digital-Heizplatte stehen Bedienersicherheit und Haltbarkeit im Vordergrund. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und auf Sicherheit ausgelegt. Die Heizplatte verfügt über eine robuste quadratische Keramikplatte mit 177,8 mm Durchmesser, die äußerst beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel ist. Die robuste Struktur ist so konzipiert, dass sie rauen Laborumgebungen standhält und chemischer Korrosion widersteht. Die Reinigung der REC 7 Digital ist einfach: Entfernen Sie einfach mit einem feuchten Tuch alle Rückstände von der Keramikplatte, damit sie immer für den Laborbetrieb bereit ist.
Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse, Technopolymergehäuse
Auflösung der Temperatureinstellung: 1 °C
Anschluss externer Temperatursensoren: PT100, PT1000, VTF
Temperaturregelungsbereich: Umgebungstemperatur...350 °C
Warnsystem für heiße Oberseite: Auf dem Display (wenn die Temperatur über 50 °C liegt)
Leistungsaufnahme: 780 W