Technische Daten
- Steuertyp:Analog
- Temperaturbereich:Umgebungstemperatur...550 °C
- Bezeichnung:AREC 7 Magnetrührer mit Heizplatte
- B×T×H:160×270×100 mm
- Plattengröße:180×180 mm
- Plattenmaterial:Keramik
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:800 W
- Gewicht:3,5 kg
Technische Daten
Über diesen Artikel
Analoger Heizplattenrührer, ausgestattet mit einer 177,8 mm großen quadratischen Keramikplatte, sicher und zuverlässig, entwickelt, um eine hervorragende Heiz- und Rührleistung für grundlegende Laboranwendungen zu liefern.
Fortschrittliche Heiztechnologie sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität ab Raumtemperatur bis 550 °C
- Leistungsstarker bürstenloser Motor sorgt für Leistung und Widerstandsfähigkeit über lange Zeit
- Rührt bis zu 15-L-Volumen (H₂O) von 100 bis 1500 min⁻¹ (U/min)
- SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
- Die robuste 177,8 mm große Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen.
- Ein Warnsymbol leuchtet auf, wenn die Plattentemperatur 50 °C überschreitet und die Heizfunktion inaktiv ist
Optimale Heiz- und Rührleistung für grundlegende Laboranwendungen. Der Keramik-Heizplattenrührer AREC 7 ist auf zuverlässige Leistung für alltägliche Laboranwendungen ausgelegt und bietet leistungsstarke Heiz- und effiziente Rührfunktionen. Seine fortschrittliche Heizplattentechnologie gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturregelung bis zu 550 °C und bietet eine hervorragende Wärmestabilität für eine genaue Probenvorbereitung. Der robuste bürstenlose Motor kann bis zu 15 L rühren und läuft reibungslos über einen weiten Geschwindigkeitsbereich von 100 bis 1500 min⁻¹. Ob bei der Durchführung von Titrationen oder der Vorbereitung von Proben und Puffern, die SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält selbst bei Viskositätsänderungen des Mediums konstante Rührgeschwindigkeiten aufrecht und gewährleistet so jedes Mal zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse.
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für Labormitarbeiter: Der AREC 7 Keramik-Heizplattenrührer legt den Schwerpunkt auf Bedienersicherheit und Haltbarkeit. Ein klares Warnsymbol leuchtet auf, wenn die Plattentemperatur 50 °C überschreitet und die Heizfunktion inaktiv ist, wodurch das Risiko versehentlicher Verbrennungen minimiert wird. Die robuste Struktur ist so konzipiert, dass sie rauen Laborumgebungen standhält und chemischer Korrosion widersteht. Die Keramikplatte ist kratzfest und einfach zu reinigen, was eine lang anhaltende Leistung bei minimalem Wartungsaufwand gewährleistet.
Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse, Technopolymergehäuse
Rührvolumen: 15 L
Rührgeschwindigkeitsbereich: 100 bis 1500 min⁻¹
Motor: Bürstenlos
Drehmomentkompensation: SpeedServo™
Warnsystem für heiße Oberseite: Beleuchtetes Symbol (wenn die Temperatur über 50 °C liegt)