Specifications
- Bezeichnung:EBI 12-T671 Datenlogger für hohe Temperaturen mit vier flexiblen Fühlern
- Modell:EBI 12-T671
- Batterien:Lithium, 3 V user–replaceable
- Speicher-Intervalle:250 ms - 24 hrs.
- Sensor:PT1000, class A, Axial, 4 external temperature probes, flexible, Ø 1,2 mm, 1200 mm
- Gewicht:90 g
- Genauigkeit:±0,2 °C (–20…+0 °C) ±0,1 °C (0…120 °C) ±0,05 °C (120…140 °C) ±0,1 °C (140…150 °C)
Specifications
About this item
Der EBI 12-T671 ist ein hochpräziser Temperaturdatenlogger, der für die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren und die Chargenkontrolle in der Produktion entwickelt wurde. Mit einem Temperaturbereich von –20 bis +150 °C und einer Genauigkeit von bis zu ±0,05 °C liefert er zuverlässige Daten für kritische Überwachungsprozesse.
Geeignet für Dampfsterilisatoren, Prozessvalidierung
Temperaturdatenlogger-Parameter
Sensorlogger
- Temperaturbereich: −20 bis +150 °C
- Hohe Präzision. bis zu 0,05 °C
- Flexible Kabelsonde 1,20 mm
-
Werkskalibrierzertifikat bei 0 °C, +60 °C, und +134 °C
Auflösung: 0,01 °C
Datenspeicher - Anz. der Messwerte: 4×25,080
Der Temperaturdatenlogger EBI 12-T671 von ebro ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren und die Chargenkontrolle in Produktionsumgebungen. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von –20 °C bis +150 °C mit einer beeindruckenden Genauigkeit von bis zu ±0,05 °C. Dieses Gerät verfügt über zwei Messkanäle und eine flexible Kabelsonde und bietet Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei der kritischen Temperaturüberwachung. Mit Echtzeit-Datenübertragung, einer großen Speicherkapazität für 4× 25.080 Messungen und IP68-Schutz gewährleistet der EBI 12-T671 eine präzise Datenerfassung auch unter rauen Bedingungen.
Abmessungen (Ø×H): 48×24 mm; Sensorlänge 1200 mm
Kalibrierpunkte: –20, 0, +60 und +134 °C
Zertifiziert nach ISO 17665, 2014/53/EU, (EC) 1935/2004, IP 68 Schutzart.
1× EBI 12-T671, 1× Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.