AuftragsverfolgungKontakt
EBI 12-T470 Temperaturdatenlogger zur Prozessvalidierung im Dampfsterilisator
EBI 12-T470 Temperaturdatenlogger zur Prozessvalidierung im Dampfsterilisator
EBI 12-T490 Datenlogger für hohe Temperaturen mit zwei flexiblen Sonden, –20…+150 °C, ±0,2 °C (–20…0 °C) ; ±0,1 °C (0…+120 °C); ±0,05 °C (+120…+140 °C); ±0,1 °C (+140…+150 °C), 0,01 °C
Catalog # EBRO1340-6634
Supplier:   EBRO
EBI 12-T470 Temperaturdatenlogger zur Prozessvalidierung im Dampfsterilisator
Catalog # EBRO1340-6634
Supplier:  EBRO
EBI 12-T470 Temperaturdatenlogger zur Prozessvalidierung im Dampfsterilisator
EBI 12-T470 Temperaturdatenlogger zur Prozessvalidierung im Dampfsterilisator
EBI 12-T490 Datenlogger für hohe Temperaturen mit zwei flexiblen Sonden, –20…+150 °C, ±0,2 °C (–20…0 °C) ; ±0,1 °C (0…+120 °C); ±0,05 °C (+120…+140 °C); ±0,1 °C (+140…+150 °C), 0,01 °C
Price
SFr. 4’940.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der EBI 12-T490 ist ein hochpräziser Temperaturdatenlogger, der für die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren und die Chargenkontrolle in der Produktion entwickelt wurde. Mit einem Temperaturbereich von –20 bis +150 °C und einer Genauigkeit von bis zu ±0,05 °C liefert er zuverlässige Daten für kritische Überwachungsprozesse.
  • Geeignet für Dampfsterilisatoren, Prozessvalidierung
  • Temperaturbereich -20 bis +150 °C
  • Hohe Präzision: bis zu 0,05 °C
  • Flexible Kabelsonde, 1,20 mm
  • Werkskalibrierzertifikat bei 0 °C, +60 °C und +134 °C
Der Temperaturdatenlogger EBI 12-T490 von ebro ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren und die Chargenkontrolle in Produktionsumgebungen. Das Gerät verfügt über zwei Messkanäle und einer flexiblen Kabelsonde und bietet so Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei der Überwachung kritischer Temperaturen. Mit Echtzeit-Datenübertragung, großem Speicher für 2×50.160 Messungen und Schutzart IP 68 gewährleistet der EBI 12-T490 präzise Datenerfassung auch unter rauen Bedingungen.
Abmessungen: Ø 48×24 mm; Sondenlänge 600 mm
Kalibrierpunkte: 0 °C, +60 °C und +134 °C
Certifications: Zertifiziert nach ISO 17665, 2014/53/EU, (EG) 1935/2004. ​
Ordering information:
Delivery information: Enthält 1× EBI 12-T490, 1× Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.
Specifications
  • Messbereich:
    –20…+150 °C
  • Auflösung:
    0,01 °C
  • Bezeichnung:
    EBI 12-T490 Datenlogger für hohe Temperaturen mit zwei flexiblen Sonden
  • Genauigkeit:
    ±0,2 °C (–20…0 °C) ; ±0,1 °C (0…+120 °C); ±0,05 °C (+120…+140 °C); ±0,1 °C (+140…+150 °C)
  • Cat. No.:
    EBRO1340-6634
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    2×50,160
  • Speicher-Intervalle:
    250 ms - 24 h
  • Batterien:
    Lithium, 3 V vom Benutzer austauschbar
  • Gewicht:
    90 g
  • Schutzart:
    IP 68
  • Sensor:
    PT 1000, Klasse A Radial, 2 externer Temperaturfühler, flexibel, Ø 1,2 mm; 600 mm
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Genauigkeit
    Auflösung
    Messbereich
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • EBRO1340-6640
    ± 0,2 °C (–20…0 °C);± 0,1 °C (0…+120 °C);± 0,05 °C (120…140 °C);± 0,1 °C (140…150 °C)
    0,01 °C
    T: –20…+150 °C
    EBI 12-T470, high temperature data logger with two flexible probes, 600 mm length
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 5’140.00
  • EBRO1340-6644
    ± 0,2 °C (–20…0 °C);± 0,1 °C (0…+120 °C);± 0,05 °C (120…140 °C);± 0,1 °C (140…150 °C)
    0,01 °C
    T: –20…+150 °C
    EBI 12-T471, high temperature data logger with two flexible probes, 1200 mm length; Data logger process control and validation in small sterilisers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 4’440.00
  • EBRO1340-6658
    ±0,1 (0…140 °C)
    ±20 mbar
    0,01 °C
    1 mbar
    T: 0…140 °C
    P: 1…4000 mbar
    EBI 12-TP237, Temperatur- und Druckdatenlogger, Kalibrierpunkte 0 °C, +60 °C und +134 °C; 100 mbar und 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (bei +134 °C)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’850.00
  • EBRO1340-6600
    ±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C)
    0,01 °C
    T: –90…+150 °C
    EBI 12-T100, Hochtemperatur-Datenlogger, Pharma-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen; Kalibrationspunkte: –20, 0, 60 und 134 °C
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’340.00
  • EBRO1340-6601-0100
    ±0,3 °C (0…105 °C)
    ±0,5 °C (–90 …–40 °C)
    0,01 °C
    T: –90…+105 °C
    EBI 12-T101, Datenlogger für Reinigungs- und Desinfektionsgerät; Kalibrierpunkte –20 °C, 0 °C und +60 °C
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • EBRO1100-0130
    Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring, 1× Aufdrehhilfe EBI 12
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 322.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 620-1693
    Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 226.00