Specifications
- Bezeichnung:Locator 8, ohne Monitor
Specifications
About this item
Entnehmen Sie Zellproben schnell und einfach mit den Thermo Scientific™ Locator™ Kryo-Rack- und Box-Systemen, die über ein einzigartiges Hängegestell- und Gitterbox-Design, fortschrittliche Vakuumisolierung, unübertroffene Temperaturgleichmäßigkeit und einen innovativen Flüssigstickstoff-Monitor verfügen.
Kompaktes Design minimiert den Platzbedarf und maximiert gleichzeitig die Speicherkapazität
- Das System eignet sich sowohl für manuelle als auch für computergestützte Methoden zur Bestandsaufzeichnung
- Superisolierte Gefäße haben ein spezielles Design mit schmaler Öffnung, das flüssigen Stickstoff durch Minimierung der Verdunstung spart
- Proben werden unter –180 °C gelagert, selbst wenn weniger als 5 cm flüssiger Stickstoff im Gefäß verbleiben
- Ultraschall-Füllstandsanzeige schützt unersetzliche Proben durch minimale Verdunstung und Leitung von flüssigem Stickstoff
- Fortschrittliche Vakuumisolierung minimiert die Verdunstung von flüssigem Stickstoff und senkt die Betriebskosten
- Sicherer Schließbügel verhindert unbefugten Zugriff
- Locator 8: Statische Haltezeit: 185 Tage, 1800 (25/Box) und Verdunstungsrate: 0,6 L/Tag
Indexierte Edelstahl-Racks, die in die entsprechenden Stellen im Gefäß passen. Jedes Rack verfügt über einzelne Aufbewahrungsfächer für eine Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryo-Aufbewahrungsbox. Der optionale Monitor bietet eine kontinuierliche LED-Anzeige des Flüssigstickstoffstands; aktiviert visuelle und akustische Alarme, wenn der Stand unter den sicheren Bereich von ca. 2,5 cm fällt. Der optionale Alarm warnt den Bediener auch im Falle eines übermäßigen Flüssigstickstoffverlusts.