Thermo Scientific™ ES FMS-Kombi Kühl-/Gefrierschränke
Katalognr. HERA263C-AXW-TSC
Anbieter: Thermo Scientific
Technische Daten
- Bezeichnung:ES Serie Kombination Labor Kühlschrank/Gefriergerät
- Stromzufuhr:230 V 50 Hz
- Refrigerant:Hydrocarbon
- Abtausystem:Manual
- Türtyp:2 reversible doors
- Einschübe / Schubladen:3, 2 Half Baskets (1 Shelf, 2 Baskets Freezer)
- Gewicht:95 kg
- B×T×H außen:610x545x1675 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Diese ATEX-zertifizierten, funkenfreien Laborkühl- und -gefrierschränke der ES-Serie zur Lagerung entflammbarer Stoffe (FMS) sind ideal für die Lagerung von Ethylether, Aceton, Alkohol, Benzol, Butan, Benzin, Hexan, Lacklösungsmittel und Naphtha sowie anderen potenziell entflammbaren Stoffen an allgemeinen Laborstandorten.
Integrierte Steuerung
- Digitale Anzeige
- Hoch- und Niedrigtemperaturalarme
- Offene Tür-Alarm
- Kontakte für Fernalarm
- Standard Türverriegelung
- Anschlüsse
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Kältemittel basierend auf Kohlenwasserstoff
- HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
- CE/ATEX-Kennzeichnung
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Caution: