ContactUsLinkComponent
b.safe Assembly Aid for Desktop Mount
b.safe Assembly Aid for Desktop Mount
Catalog # BOHLR1103-01
Supplier:  Bohlender
New Product
undefined
b.safe Assembly Aid for Desktop Mount
Catalog # BOHLR1103-01
Supplier:  Bohlender
New Product
Specifications
  • Bezeichnung:
    Montagehilfe für Tischhalterung
Specifications
About this item
Zweiteilige Montagehife für b.safe Tischdurchführungen GL 45 Best-Nr. BOHLR1100-45 und BOHLR1100-12.
  • Anschluss oben: Innengewinde GL 45 Anschluss unten: Innensechskant SW38 Hergestellt aus PP
Lösen Sie die Schutzfolie am Klebepad der Tischdurchführung und platzieren Sie sie in der vorgesehenen Bohrung der Arbeitsplatte. Schrauben Sie das Oberteil der Montagehilfe auf den GL45-Anschluss der Tischdurchführung. Danach schrauben Sie die Kontermutter von unten auf das vorgesehene Gewinde soweit wie möglich nach oben gegen die Arbeitsplatte. Um nun die Tischdurchführung festzuziehen, stecken Sie das Unterteil der Montagehilfe (Innen-6-Kant) von unten auf die Tischdurchführung auf.
In die Bohrungen an Ober- und Unterteil können z.B. Schraubendreher eingesteckt werden, um entsprechend die Montagehilfe oben zu halten und unten die Kontermutter festdrehen zu können.