b.safe Schraubverschlusskappen
GL 45, , PP,
Katalognr. BOHLM575-01
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Schraubkappe mit griffiger Rändelung aus PP mit innenliegender PTFE/Silikon-Dichtung. Aufgeschraubt kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung.
Aus PP hergestellt
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Mit PTFE/Silikondichtung
Schraubverschlüsse sind für das Verschließen unbenutzter Anschlüsse an einem b.safe Diftributor zum Spülen von Flaschen oder auch zum Verschließen von Eluentenflaschen während des Spülvorgangs bestimmt.
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Material:PP