AuftragsverfolgungKontakt
Human Recombinant IL-1 beta (from E. coli) | Avantor
Human Recombinant IL-1 beta (from E. coli)
Anbieter:   Abcam
Human Recombinant IL-1 beta (from E. coli)
Anbieter:  Abcam
Zertifikate
Human Recombinant IL-1 beta (from E. coli)
2 Varianten
Product Details & Documents
Recombinant human IL-1 beta protein (Active) is a Human Full Length protein, in the 117 to 269 aa range, expressed in Escherichia coli, with >98% purity, <1 EU/µg endotoxin level and suitable for ELISA, FuncS, HPLC, SDS-PAGE.
 : All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • ABCAAB9617-10
  • ABCAAB9617-2
  • Protein/Peptid-Name:
  • IL-1 beta
  • IL-1 beta
  • Proteinsynonym:
  • IL1F2|IL1B|Interleukin-1 beta|Catabolin
  • IL1F2|IL1B|Interleukin-1 beta|Catabolin
  • Protein/Peptid-Typ:
  • Rekombinant
  • Rekombinant
  • Spezies:
  • Human
  • Human
  • Ursprung:
  • E. coli
  • E. coli
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Tierfrei:
  • N
  • N
  • Endotoxingehalt:
  • <1 EU/µg
  • <1 EU/µg
  • Biologische Aktivität:
  • Bioactive
  • Bioactive
  • Purity:
  • >98%
  • >98%
  • Form:
  • Lyophilised
  • Lyophilised
  • Zusammensetzung:
  • Constituents: 0,3% Sodium chloride, 0,16% Sodium phosphate
  • Constituents: 0,3% Sodium chloride, 0,16% Sodium phosphate
  • Lagerbedingungen:
  • Store at –20 °C
  • Store at –20 °C
  • Transporttemperatur:
  • 20
  • 20
  • Validierte Anwendungen:
  • ELISA, FuncS, HPLC, SDS-PAGE
  • ELISA, FuncS, HPLC, SDS-PAGE
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Verfügbarkeit
    Preis
  • Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 µG
    1 * 10 µG - SFr. 414.00
    SFr. 414.00
    1 * 10 µG
       SFr. 414.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB9617-10
    Protein/Peptid-Name
    IL-1 beta
    Proteinsynonym
    IL1F2|IL1B|Interleukin-1 beta|Catabolin
    Protein/Peptid-Typ
    Rekombinant
    Spezies
    Human
    Ursprung
    E. coli
    Konjugation
    Unconjugated
    Tierfrei
    N
    Endotoxingehalt
    <1 EU/µg
    Biologische Aktivität
    Bioactive
    Purity
    >98%
    Form
    Lyophilised
    Zusammensetzung
    Constituents: 0,3% Sodium chloride, 0,16% Sodium phosphate
    Lagerbedingungen
    Store at –20 °C
    Transporttemperatur
    20
    Validierte Anwendungen
    ELISA, FuncS, HPLC, SDS-PAGE
  • Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 µG
    1 * 2 µG - SFr. 165.00
    SFr. 165.00
    1 * 2 µG
       SFr. 165.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB9617-2
    Protein/Peptid-Name
    IL-1 beta
    Proteinsynonym
    IL1F2|IL1B|Interleukin-1 beta|Catabolin
    Protein/Peptid-Typ
    Rekombinant
    Spezies
    Human
    Ursprung
    E. coli
    Konjugation
    Unconjugated
    Tierfrei
    N
    Endotoxingehalt
    <1 EU/µg
    Biologische Aktivität
    Bioactive
    Purity
    >98%
    Form
    Lyophilised
    Zusammensetzung
    Constituents: 0,3% Sodium chloride, 0,16% Sodium phosphate
    Lagerbedingungen
    Store at –20 °C
    Transporttemperatur
    20
    Validierte Anwendungen
    ELISA, FuncS, HPLC, SDS-PAGE