AuftragsverfolgungKontakt
Wash Buffer Concentrate (20x) | Avantor
Wash Buffer Concentrate (20x)
Wash buffer concentrate (20X), 30 ml
Katalognr. ABCAAB172375-30
Anbieter:   Abcam
Wash Buffer Concentrate (20x)
Katalognr. ABCAAB172375-30
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Wash Buffer Concentrate (20x)
Wash Buffer Concentrate (20x)
Wash buffer concentrate (20X), 30 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Wash Buffer Concentrate (20X) (ab172375) is part of the reagents, controls & accessories range. Abcam offers high-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates.
Zertifizierung: RUO
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wash buffer concentrate (20X)
  • Volumen:
    30 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB172375-30
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Form:
    Pre-coated
Technische Daten