AuftragsverfolgungKontakt
Blocking Buffer 10X
Blocking Buffer 10X
Blocking buffer, uncoated, 10X, 50 ml
Codice catalogo ABCAAB210904-50
Marketsource
Nome del fornitore:   Abcam
Blocking Buffer 10X
Codice catalogo ABCAAB210904-50
Nome del fornitore:  Abcam
Marketsource
Numero CAS:  
Blocking Buffer 10X
Blocking Buffer 10X
Blocking buffer, uncoated, 10X, 50 ml
Numero CAS:  
Price
SFr. 170.00
Log in per disponibilità
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Blocking Buffer 10X is part of the reagents, controls and accessories range.
Attenzione: RUO.
Specifiche
Specifiche
  • Konzentration:
    10X
  • Bezeichnung:
    Blocking buffer, uncoated
  • Volumen:
    50 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB210904-50
  • Lagertemperatur:
    4 °C
Specifiche