AuftragsverfolgungKontakt
Human Cathepsin E ELISA Kit
Human Cathepsin E ELISA kit, 96 tests
  ABCAAB313522-96TST
 :   Abcam
Human Cathepsin E ELISA Kit
  ABCAAB313522-96TST
 :  Abcam
 :  
Human Cathepsin E ELISA Kit
Human Cathepsin E ELISA Kit
Human Cathepsin E ELISA kit, 96 tests
 :  
SFr. 784.00
1 * 96 Tests
Human Cathepsin E ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Cathepsin E in Human in cell culture supernatant, serum samples.
  • Bezeichnung:
    Human Cathepsin E ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB313522-96TST
  • Lagertemperatur:
    4 ℃
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    Cathepsin E
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Empfindlichkeit:
    14,5 pg/ml
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Cell culture supernatant, Serum
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Erfassungsbereich:
    14,5 - 4000 pg/ml
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO