AuftragsverfolgungKontakt
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB235649-96
Anbieter:   Abcam
Human ACE2 ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB235649-96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 774.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human ACE2 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human ACE2 with a sensitivity of 1052 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader. - Cited in over 20 citations.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Human ACE2 ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    1052 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB235649-96
  • Lagertemperatur:
    +4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    ACE2
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Urine, Tissue Extracts, Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Erfassungsbereich:
    3,98 - 255 ng/ml
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten