AuftragsverfolgungKontakt
Human eNOS ELISA Kit | Avantor
Human eNOS ELISA Kit
Human eNOS ELISA kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB263878-1X96
Anbieter:   Abcam
Human eNOS ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB263878-1X96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human eNOS ELISA Kit
Human eNOS ELISA Kit
Human eNOS ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 739.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Human eNOS ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human eNOS with a sensitivity of 77 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Human eNOS ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    77 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB263878-1X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    eNOS
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Cell lysate
  • Erfassungsbereich:
    234,38 - 15000 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO