AuftragsverfolgungKontakt
Mouse IgA ELISA Kit | Avantor
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB314603-96TST
New Product
Anbieter:   Abcam
Mouse IgA ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB314603-96TST
Anbieter:  Abcam
New Product
CAS Nummer:  
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 769.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Tests
Product Details & Documents
Mouse IgA ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Mouse IgA with a sensitivity of 2,2 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mouse IgA ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    2,2 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Mouse
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB314603-96TST
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    IgA
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Serum, citrate plasma, EDTA plasma, heparin plasma
  • Erfassungsbereich:
    40,625 - 2600 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO