AuftragsverfolgungKontakt
Norepinephrine ELISA Kit | Avantor
Norepinephrine ELISA Kit
Norepinephrine ELISA Kit, 96 tests, 96 Tests
Katalognr. ABCAAB287789-96
Anbieter:   Abcam
Norepinephrine ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB287789-96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Norepinephrine ELISA Kit
Norepinephrine ELISA Kit
Norepinephrine ELISA Kit, 96 tests, 96 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 848.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Norepinephrine ELISA kit is a competitive ELISA designed to quantify norepinephrine/noradrenaline (NA) with a sensitivity of <9.375 pg/ml. - Wide dynamic range - quantifies 15.625 - 1000 pg/ml. Broad sample compatibility - works with serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernatants, and other biological fluids. Assay platform - microplate (12×8-well strips) for easy setup and reliable results.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    96 Tests
  • Bezeichnung:
    Norepinephrine ELISA Kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB287789-96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    Noradrenaline
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Empfindlichkeit:
    9,375 pg/ml
  • Testtyp:
    Competitive
  • Probentyp:
    Plasma, Tissue Homogenate, Cell culture supernatant, Serum, Other biological fluids
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Species independent
  • Erfassungsbereich:
    15,625 - 1000 pg/ml
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten