Human Antithrombin III ELISA Kit
Human Antithrombin III ELISA Kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB220073-96
Anbieter: Abcam
Direkt zu
Product Details & Documents
Human Antithrombin III ELISA kit is a Competitive ELISA kit for the measurement of Human Antithrombin III in Human in plasma, milk, serum samples.
Technische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:Human Antithrombin III ELISA Kit
- Tests pro Kit:96 tests
- Empfindlichkeit:45 ng/ml
- Reaktivität der primären Antikörper:Human
- Testdauer:Multiple steps
- Time to Results:3 hr 0 min
- Cat. No.:ABCAAB220073-96
- Lagertemperatur:4 °C
- Format:Pre-coated
- Target protein:Antithrombin III/ATIII
- Erkennungsmethode:Colorimetric
- Testtyp:Competitive
- Probentyp:Plasma, Milk, Serum
- Erfassungsbereich:0,063 - 4 µg/ml
- Regulatory status:RUO
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



