AuftragsverfolgungKontakt
TMB substrate 1X
TMB substrate 1X, 120 ml
Katalognr. ABCAAB210902-120
Marketsource
Anbieter:   Abcam
TMB substrate 1X
Katalognr. ABCAAB210902-120
Anbieter:  Abcam
Marketsource
CAS Nummer:  
TMB substrate 1X
TMB substrate 1X
TMB substrate 1X, 120 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 mL
Product Details & Documents
TMB substrate recommended for use with the Matched Antibody Pair kits for sandwich ELISA.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    TMB substrate 1X
  • Größe:
    120 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB210902-120
  • Lagertemperatur:
    4 °C
Technische Daten