AuftragsverfolgungKontakt
Human Trypsin ELISA Kit | Avantor
Human Trypsin ELISA Kit
Human Trypsin ELISA kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB277474-1X96
Anbieter:   Abcam
Human Trypsin ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB277474-1X96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human Trypsin ELISA Kit
Human Trypsin ELISA Kit
Human Trypsin ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 853.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Human Trypsin ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Trypsin in Human in plasma, cell culture supernatant, Serum samples.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Human Trypsin ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB277474-1X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    Trypsin
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Empfindlichkeit:
    0,29 ng/ml
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Plasma, cell culture supernatant, serum
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Erfassungsbereich:
    0,274 - 200 ng/ml
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten