AuftragsverfolgungKontakt
Streptavidin-HRP Solution | Avantor
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP solution, 110 µl
Katalognr. ABCAAB210901-110
Marketsource
Anbieter:   Abcam
Streptavidin-HRP Solution
Katalognr. ABCAAB210901-110
Anbieter:  Abcam
Marketsource
CAS Nummer:  
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP solution, 110 µl
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 99.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 110 µl
Product Details & Documents
Streptavidin-HRP Solution (ab210901) is part of the reagents, controls and accessories range. Abcam offers high-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates.
Zertifizierung: RUO
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Streptavidin-HRP solution
  • Größe:
    110 µl
  • Cat. No.:
    ABCAAB210901-110
  • Lagertemperatur:
    4 °C
Technische Daten