AuftragsverfolgungKontakt
Human Complement C4 ELISA Kit | Avantor
Human Complement C4 ELISA Kit
Human Complement C4 ELISA Kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB108824-96
Anbieter:   Abcam
Human Complement C4 ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB108824-96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human Complement C4 ELISA Kit
Human Complement C4 ELISA Kit
Human Complement C4 ELISA Kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 784.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human Complement C4 ELISA kit is a Competitive ELISA kit for the measurement of Human Complement C4 in Human in plasma, serum samples.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Human Complement C4 ELISA Kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    0,53 µg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Time to Results:
    3 hr 0 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB108824-96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    C4
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Competitive
  • Probentyp:
    Plasma, Serum
  • Erfassungsbereich:
    0,313 - 5 µg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten